A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Omogeneizzatore, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Fornitore: IKA (JANKE & KUNKEL )
ULTRA-TURRAX®
431-0190EA 1352 EUR InStock
431-0190 IKAA3720001 431-0184 431-0260 431-0186 431-0187 431-0183
Omogeneizzatore, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Modello con stativo, range volumetrico 1 - 1500 ml.
L'unità di azionamento T-18 digitale offre un ampio range di velocità, da 3000 a 25.000 giri/min che consente agli utenti di lavorare con alte velocità periferiche anche con diametri del rotore ridotti. Una vasta scelta di utensili di dispersione garantisce un'ampia gamma di applicazioni.
  • Display digitale della velocità
  • Controllo elettronico della velocità e protezione dal sovraccarico
  • Gli utensili di dispersione in acciaio inox si possono pulire in modo rapido e facile
  • Gli utensili di dispersione monouso in plastica sono disponibili in due misure
  • Visualizzazione dei codici di errore
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Informazioni per l'ordine: L'unità di azionamento fornito senza stativo e utensili di dispersione, da ordinare separatamente.
La confezione è costituita da gruppo di azionamento T 18 digitale ULTRA-TURRAX® e utensile di dispersione S 18 N - 19 G.
Attenzione: Note: Homogeniser will not operate without dispersing elements.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità