Revco high performance laboratory refrigerators
Fornitore: REVCO TECHNOLOGIES
REVCREL7504VEA 7901 EUR InStock
REVCREL7504V REVCREL5004W REVCREL5004V REVCREL404V REVCREL4504W REVCREL2304V REVCREL4504V REVCREL1204V REVCREL3004V REVCRGL5004V
Revco high performance laboratory refrigerators
Refrigeratori
High performance laboratory refrigerator stores samples for clinical, industrial and scientific applications.
  • Digital electronic technology designed to simplify operation and deliver greater accuracy
  • Large, easy-to-read digital display of temperature
  • Controller battery backup system
  • High density CFC-free urethane foam insulation
These refrigerators feature a microprocessor control system, positive airflow systems, industrial-quality cabinet construction and extra-strength refrigeration compressors.
Informazioni per l'ordine: Alarm systems, temperature chart recorders and power monitors to be ordered separately.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità