Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HPLC columns, NUCLEODUR® C8 ec
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL® NUCLEODUR®
It is ideal and reliable standard RP phase for daily routine analysis and up-scaling for preparative HPLC with recommended application such as basic, neutral or acidic drugs, derivatised amino acids, pesticides,fat-soluble vitamins, aldehydes and ketones, phenolic compounds.
  • Medium density octyl modification with exhaustive endcapping
  • Wide range of application areas
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
VP guard columns are used for preparative VarioPrep columns with the following guard column holders: 8,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 8,0 and 10,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718251. 16,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 16,0 and 21,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718256. 32,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for 32,0 and 40,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718253. 50,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for ≥50,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718255.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Analytical columns
Formato della colonna Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 2,0×50 mm 1 MANA760063.20
Codice articolo fornitore: 760063.20
Codice articolo locale: MANA760063.20
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 2,0×50 mm 1 MANA760700.20
Codice articolo fornitore: 760700.20
Codice articolo locale: MANA760700.20
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 2,0×100 mm 1 MANA760059.20
Codice articolo fornitore: 760059.20
Codice articolo locale: MANA760059.20
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 2,0×100 mm 1 MANA760704.20
Codice articolo fornitore: 760704.20
Codice articolo locale: MANA760704.20
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 2,0×125 mm 1 MANA760060.20
Codice articolo fornitore: 760060.20
Codice articolo locale: MANA760060.20
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 2,0×125 mm 1 MANA760701.20
Codice articolo fornitore: 760701.20
Codice articolo locale: MANA760701.20
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 2,0×250 mm 1 MANA760062.20
Codice articolo fornitore: 760062.20
Codice articolo locale: MANA760062.20
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 2,0×250 mm 1 MANA760703.20
Codice articolo fornitore: 760703.20
Codice articolo locale: MANA760703.20
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 3,0×50 mm 1 MANA760063.30
Codice articolo fornitore: 760063.30
Codice articolo locale: MANA760063.30
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 3,0×50 mm 1 MANA760700.30
Codice articolo fornitore: 760700.30
Codice articolo locale: MANA760700.30
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 3,0×100 mm 1 MANA760059.30
Codice articolo fornitore: 760059.30
Codice articolo locale: MANA760059.30
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 3,0×100 mm 1 MANA760704.30
Codice articolo fornitore: 760704.30
Codice articolo locale: MANA760704.30
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 3,0×125 mm 1 MANA760060.30
Codice articolo fornitore: 760060.30
Codice articolo locale: MANA760060.30
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 3,0×125 mm 1 MANA760701.30
Codice articolo fornitore: 760701.30
Codice articolo locale: MANA760701.30
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 3,0×250 mm 1 MANA760062.30
Codice articolo fornitore: 760062.30
Codice articolo locale: MANA760062.30
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 MANA760703.30
Codice articolo fornitore: 760703.30
Codice articolo locale: MANA760703.30
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,0×50 mm 1 MANA760063.40
Codice articolo fornitore: 760063.40
Codice articolo locale: MANA760063.40
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,0×50 mm 1 MANA760700.40
Codice articolo fornitore: 760700.40
Codice articolo locale: MANA760700.40
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,0×100 mm 1 MANA760059.40
Codice articolo fornitore: 760059.40
Codice articolo locale: MANA760059.40
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,0×100 mm 1 MANA760704.40
Codice articolo fornitore: 760704.40
Codice articolo locale: MANA760704.40
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,0×125 mm 1 MANA760060.40
Codice articolo fornitore: 760060.40
Codice articolo locale: MANA760060.40
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,0×125 mm 1 MANA760701.40
Codice articolo fornitore: 760701.40
Codice articolo locale: MANA760701.40
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,0×250 mm 1 MANA760062.40
Codice articolo fornitore: 760062.40
Codice articolo locale: MANA760062.40
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA760703.40
Codice articolo fornitore: 760703.40
Codice articolo locale: MANA760703.40
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 MANA760063.46
Codice articolo fornitore: 760063.46
Codice articolo locale: MANA760063.46
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 MANA760700.46
Codice articolo fornitore: 760700.46
Codice articolo locale: MANA760700.46
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,6×75 mm 1 MANA760064.46
Codice articolo fornitore: 760064.46
Codice articolo locale: MANA760064.46
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,6×75 mm 1 MANA760706.46
Codice articolo fornitore: 760706.46
Codice articolo locale: MANA760706.46
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 MANA760059.46
Codice articolo fornitore: 760059.46
Codice articolo locale: MANA760059.46
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 MANA760704.46
Codice articolo fornitore: 760704.46
Codice articolo locale: MANA760704.46
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,6×125 mm 1 MANA760060.46
Codice articolo fornitore: 760060.46
Codice articolo locale: MANA760060.46
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,6×125 mm 1 MANA760701.46
Codice articolo fornitore: 760701.46
Codice articolo locale: MANA760701.46
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 MANA760061.46
Codice articolo fornitore: 760061.46
Codice articolo locale: MANA760061.46
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 MANA760702.46
Codice articolo fornitore: 760702.46
Codice articolo locale: MANA760702.46
Analytical C8 ec 110 Å 3 µm 4,6×250 mm 1 MANA760062.46
Codice articolo fornitore: 760062.46
Codice articolo locale: MANA760062.46
Analytical C8 ec 110 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 MANA760703.46
Codice articolo fornitore: 760703.46
Codice articolo locale: MANA760703.46
Preparative columns
Formato della colonna Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Preparative C8 ec 110 Å 5 µm 10,0×50 mm 1 MANA762072.100
Codice articolo fornitore: 762072.100
Codice articolo locale: MANA762072.100
Preparative C8 ec 110 Å 5 µm 10,0×125 mm 1 MANA762061.100
Codice articolo fornitore: 762061.100
Codice articolo locale: MANA762061.100
Preparative C8 ec 110 Å 5 µm 10,0×250 mm 1 MANA762062.100
Codice articolo fornitore: 762062.100
Codice articolo locale: MANA762062.100
Preparative C8 ec 110 Å 5 µm 21,0×250 mm 1 MANA762062.210
Codice articolo fornitore: 762062.210
Codice articolo locale: MANA762062.210
Guard columns
Formato della colonna Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Guard column C8 ec 110 Å 3 µm 2,0×4 mm 3 MANA761936.20
Codice articolo fornitore: 761936.20
Codice articolo locale: MANA761936.20
Guard column C8 ec 110 Å 5 µm 2,0×4 mm 3 MANA761937.20
Codice articolo fornitore: 761937.20
Codice articolo locale: MANA761937.20
Guard column C8 ec 110 Å 3 µm 3,0×4 mm 3 MANA761936.30
Codice articolo fornitore: 761936.30
Codice articolo locale: MANA761936.30
Guard column C8 ec 110 Å 5 µm 3,0×4 mm 3 MANA761937.30
Codice articolo fornitore: 761937.30
Codice articolo locale: MANA761937.30
VP guard columns
Formato della colonna Fase Dimensioni pori Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Guard column C8 ec 110 Å 8,0×10 mm 2 MANA762092.80
Codice articolo fornitore: 762092.80
Codice articolo locale: MANA762092.80
Guard column C8 ec 110 Å 16,0×10 mm 2 MANA762092.160
Codice articolo fornitore: 762092.160
Codice articolo locale: MANA762092.160
Guard column holders for VP columns
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
VarioPrep guard column holder, for VarioPrep columns 8 - 10 mm I-Ø 1 MANA718251
Codice articolo fornitore: 718251
Codice articolo locale: MANA718251
VP guard column holder 16 mm for VarioPrep columns with 16 and 21 mm I-Ø 1 MANA718253
Codice articolo fornitore: 718253
Codice articolo locale: MANA718253
VP guard column holder 32 mm for VarioPrep columns with 32 and 40 mm I-Ø 1 MANA718255
Codice articolo fornitore: 718255
Codice articolo locale: MANA718255
VP guard column holder 50 mm for VarioPrep columns with ≥50 mm I-Ø 1 MANA718256
Codice articolo fornitore: 718256
Codice articolo locale: MANA718256
Specifiche
Con endcapping
Codice USP
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità