Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Test kits for Jenway spectrophotometer
Fornitore: Jenway
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Range di misura Test per kit Conf Codice catalogo VWR Quantità
Brimine 0,1 - 6,5 mg/l 100 1 KIT JENW025306
Codice articolo fornitore: 025306
Codice articolo locale: JENW025306
Chlorine (free) 0,05 - 3 mg/l 100 1 KIT JENW025307
Codice articolo fornitore: 025307
Codice articolo locale: JENW025307
Chlorine (total) 0,05 - 3 mg/l 100 1 KIT JENW025308
Codice articolo fornitore: 025308
Codice articolo locale: JENW025308
Chlorine dioxide 0,5 - 2,5 mg/l 100 1 KIT JENW025309
Codice articolo fornitore: 025309
Codice articolo locale: JENW025309
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità