A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Affinity chromatography columns, TSKgel®
Fornitore: TOSOH Bioscience
TSK-Gel®
TOYO0014455EA 1820 EUR InStock
TOYO0014455 TOYO0008645 TOYO0014456 TOYO0013066 TOYO0008647 TOYO0014440 TOYO0013125 TOYO0020022 TOYO0014449 TOYO0014451
Affinity chromatography columns, TSKgel®
Colonne cromatografiche
High efficiency resin based affinity chromatography columns will separate or purify many enzymes and other proteins with high level of specificity and selectivity.
  • Rigid polymeric base resin with high size exclusion limit (>5×106 Da) and small particle size
  • Stable affinity ligands that enhances the access of large proteins to affinity ligands
  • High efficiency for analytical (10 µm) and semi-preparative (13 µm) affinity applications
  • Wide pH range (2-12) of the base resin, enabling robust cleaning options
  • Long lifetime, solvent compatibility, autoclavable, application flexibility, scalability from lab to commercial production
  • Eliminates undesirable interactions with column hardware
It consists of two group specific stationary phases such as TSKgel Boronate-5PW and TSKgel Chelate-5PW as well as one activated packing material called TSKgel Tresyl-5PW which can be readily scaled up for preparative separations.
Affinity columns are offered in glass and stainless steel. Stainless steel (SS) or Pyrex frits are embedded in the body of the column end-fittings of metal and glass columns, respectively. The nominal frit size for SS columns is engraved in the end-fittings. Pyrex frits in the glass columns have a 10 µm nominal pore size.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità