Stampa…
Hai cercato: Sorbenti SPE
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (7061-00)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR7061-00
Descrizione: Sorbente SPE per colonne di pulizia. Adatto per la determinazione dell’indice del petrolio idrocarburo secondo ISO 9377-2 e NEN 5733.
UOM: 1 * 100 g
Certificati
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: These cross-linking agents contain at least two reactive groups that are reactive towards numerous groups, including sulphydryls, amines and carbohydr...
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Descrizione: H-Arg(Pbf)-HMPB NovaPEG resin, 0.20 - 0.60 mmol/g, 5 g
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Descrizione: The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Fornitore: VARIAN
Descrizione: Bondesil™ C18 bulk sorbent, 40 µm
Fornitore: VARIAN
Descrizione: PL-CMS resin, 1% DVB, 1,0 mmol/g, 75 - 150 μm, 100 g
Fornitore: VARIAN
Descrizione: This macroporous polystyrene product has a much higher loading compared to conventional functionalised silica SPE media and is compatible with all pol...
Fornitore: VARIAN
Descrizione: PL Cl-Trt-Cl resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 75 - 150 µm, 100 g
Fornitore: VARIAN
Descrizione: PL-Wang resin, 1% DVB, 1,1 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Fornitore: VARIAN
Descrizione: Hydromatrix™ bulk material
Fornitore: VARIAN
Descrizione: PL-Rink resin, 1% DVB, 0,3 mmol/g, 75 - 150 μm, 100 g
Fornitore: VARIAN
Descrizione: PL-TMT MP SPE, 500 mg/6 ml
Fornitore: VARIAN
Descrizione: Aminomethylstyrene resin is a particularly versatile material suitable for the attachment of a variety of spacers, handles and linkers (for use in sol...
Fornitore: VARIAN
Descrizione: PL-HCO₃ MP resin, 1,8 mmol/g, 100 Å, 150 - 300 μm, 100 g
Fornitore: VARIAN
Descrizione: Strongly basic anion exchanger, Cl⁻ form. Moist, light yellow spherules.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom