Metal half-cells
Fornitore: Mettler - Toledo
662-2093EA 196 EUR InStock
662-2093 662-2094 662-2095
Metal half-cells
Elettrodi Elettrodi pH
Metal half-cells for Redox/ORP applications.
  • S7 sensor head offers flexibility and can easily be connected to any meter
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità