Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Dispensatore ripetitivo, meccanico
Fornitore: VWR Collection
VWR®
Pipetta ideata per l'erogazione di fluidi contaminati e liquidi volatili. L'esclusiva capacità di alloggiare puntali per dispenser con stantuffo evita le contaminazioni causate dal sollevamento di aerosol nel puntale e garantisce un utilizzo sicuro di lunga durata.
  • Versatile: pipetta compatibile con puntali di 12 dimensioni, 10 regolazioni del volume e programmi da 120 passaggi
  • Volume regolabile da 1 a 5500 µl
  • Particolarmente adatta per erogazioni in serie di lunga durata grazie al peso ridotto (85 g)
  • Design ergonomico per selezionare il volume, caricare ed erogare i liquidi con una sola mano
  • Regolazioni del volume e volumi di dosaggio per diversi puntali visibili su un pannello di visione
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Pipetta singola, meccanica 1 613-2169
Codice articolo locale: VWRI613-2169
Puntali a siringa per dispensatori, modello Universal
Volume Sterili Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
0,1 ml - Sfusi 100 613-5867
Codice articolo locale: VWRI613-5867
0,1 ml + Singola 100 613-1025 Unavailable
Codice articolo locale: VWRI613-1025
0,2 ml - Sfusi 100 613-5868
Codice articolo locale: VWRI613-5868
0,2 ml - Sfusi 100 613-1017
Codice articolo locale: VWRI613-1017
0,5 ml - Sfusi 100 613-5869
Codice articolo locale: VWRI613-5869
0,2 ml + Singola 100 613-1026 Unavailable
Codice articolo locale: VWRI613-1026
1,0 ml - Sfusi 100 613-5870
Codice articolo locale: VWRI613-5870
0,5 ml - Sfusi 100 613-1018
Codice articolo locale: VWRI613-1018
2,5 ml - Sfusi 100 613-5871
Codice articolo locale: VWRI613-5871
5,0 ml - Sfusi 100 613-5872
Codice articolo locale: VWRI613-5872
10,0 ml - Sfusi 100 613-5873
Codice articolo locale: VWRI613-5873
25,0 ml - Sfusi 25 613-1023 Unavailable
Codice articolo locale: VWRI613-1023
50,0 ml - Sfusi 25 613-1024 Unavailable
Codice articolo locale: VWRI613-1024
0,1 ml + Singola 100 613-5876
Codice articolo locale: VWRI613-5876
0,2 ml + Singola 100 613-5877
Codice articolo locale: VWRI613-5877
10,0 ml - Sfusi 100 613-1022
Codice articolo locale: VWRI613-1022
0,5 ml + Singola 100 613-5878
Codice articolo locale: VWRI613-5878
10,0 ml + Singola 100 613-1031 Unavailable
Codice articolo locale: VWRI613-1031
1,0 ml + Singola 100 613-5879
Codice articolo locale: VWRI613-5879
2,5 ml + Singola 100 613-5880
Codice articolo locale: VWRI613-5880
5,0 ml + Singola 100 613-5881
Codice articolo locale: VWRI613-5881
10,0 ml + Singola 100 613-5882
Codice articolo locale: VWRI613-5882
25,0 ml + Singola 25 613-1032 Unavailable
Codice articolo locale: VWRI613-1032
50,0 ml + Singola 25 613-1033 Unavailable
Codice articolo locale: VWRI613-1033
unavailable Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità