Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Counting chambers, Jessen
Fornitore: Karl Hecht
These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Tipo Depth of chamber Conf Codice catalogo VWR Quantità
Counting chamber (CE) Jessen 0,4 mm 1 HECH40450702
Codice articolo fornitore: 40450702
Codice articolo locale: HECH40450702
Counting chamber Jessen 0,4 mm 1 HECH40450002
Codice articolo fornitore: 40450002
Codice articolo locale: HECH40450002
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità