Stampa…
Termometri con scheda di memoria, Traceable
Fornitore: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1963EA 279 EUR
620-1963 620-1964
Termometri con scheda di memoria, Traceable
Termometri Termometri digitali Termometri digitali per applicazioni speciali
Il lettore di schede di memoria (in dotazione) si collega a una qualsiasi porta USB per un report istantaneo che include data/ora del giorno e letture del sensore.
  • Acquisisce 5,9 milioni di letture
  • Sensore del flacone isolato dai repentini cambiamenti di temperatura dovuti all'apertura della porta del frigorifero.
  • Soluzione in flacone sigillato generalmente riconosciuta come sicuro dalla FDA
  • Monitoraggio minimo/massimo per la visualizzazione dei valori più alti/più bassi in qualsiasi intervallo di tempo
  • Allarme (visivo e acustico) impostato dall'utente per valori alti e bassi, arrotondamento 0,1 °C
  • Esclusivo Display a quattro righe: temperatura della sonda in flacone staccabile, temperatura ambiente, umidità e ora
cavo: 2 m
Certificazioni: Tracciabilità fornita da ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, standard NIST.
Informazioni per l'ordine: con sonda, cavo, scheda di memoria SD da 256 MB, lettore di schede USB, strisce di fissaggio magnetiche, VELCRO®/supporto a parete/supporto da banco, tre batterie AA, adattatore e certificato di calibrazione Traceable.