Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Counting chamber, Bürker-Türk
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
HECH40444702
Counting chamber, Bürker-Türk
Conta cellule Camere per conta
Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
  • Groups of squares in the corners divided by double lines
  • Overall size and the central square correspond to the Neubauer ruling
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità