Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Capillary columns, CP-SilicaPLOT
Fornitore: Agilent Technologies
CP-SilicaPLOT brings the benefits of capillary PLOT columns (higher efficiency and faster analysis time) to many applications that previously could only be done by packed columns.
  • No influence of water on retention times for robust methodology
  • Elution of CO₂ and sulfur gases at ppm levels for improved productivity
  • Separates cyclopropane from propylene for accurate results
  • Ideal for CO₂ in ethylene, freons/CFCs, hydrocarbons, propylene and sulfur gases
  • Elutes CO₂ and sulfur gases at ppm levels and separates cyclopropane from propylene
  • Decomposition of pentadienes or CFCs is absent
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Formato della colonna Fase Spessore dello strato Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Capillary CP-SilicaPLOT 4,00 µm 0,32 mm × 15 m 1 VARICP8566
Codice articolo fornitore: CP8566
Codice articolo locale: VARICP8566
Capillary CP-SilicaPLOT 3,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8564
Codice articolo fornitore: CP8564
Codice articolo locale: VARICP8564
Capillary CP-SilicaPLOT 4,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8567
Codice articolo fornitore: CP8567
Codice articolo locale: VARICP8567
Capillary CP-SilicaPLOT 6,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP8570I5
Codice articolo fornitore: CP8570I5
Codice articolo locale: VARICP8570I5
Capillary CP-SilicaPLOT 6,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP8570
Codice articolo fornitore: CP8570
Codice articolo locale: VARICP8570
Capillary CP-SilicaPLOT 4,00 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP8568
Codice articolo fornitore: CP8568
Codice articolo locale: VARICP8568
Capillary CP-SilicaPLOT 6,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 VARICP8571
Codice articolo fornitore: CP8571
Codice articolo locale: VARICP8571
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità