Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Capillary columns, VF-WAXms
Fornitore: Agilent Technologies
VF-WAXms is a high performance column for applications in the food, flavors and fragrances markets, and especially where trace analyses are required.
  • Specially designed for MS for more accurate results with polar compounds
  • Operating temperature range of 20°C to 250°C for maximum flexibility
  • Better signal-to-noise ratio for trace analyses improves productivity
  • Provides increased sensitivity, extended column lifetime and greater accuracy, even at higher temperatures
  • Highly inert
VF-WAXms columns give better chromatograms, enhancing critical pair separation.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Formato della colonna Fase Spessore dello strato Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Capillary VF-WAXms 0,20 µm 0,10 mm × 10 m 1 VARICP9218
Codice articolo fornitore: CP9218
Codice articolo locale: VARICP9218
Capillary VF-WAXms 0,10 µm 0,10 mm × 10 m 1 VARICP9219
Codice articolo fornitore: CP9219
Codice articolo locale: VARICP9219
Capillary VF-WAXms 0,15 µm 0,15 mm × 15 m 1 VARICP9201
Codice articolo fornitore: CP9201
Codice articolo locale: VARICP9201
Capillary VF-WAXms 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 VARICP9203
Codice articolo fornitore: CP9203
Codice articolo locale: VARICP9203
Capillary VF-WAXms 0,50 µm 0,25 mm × 15 m 1 VARICP9221
Codice articolo fornitore: CP9221
Codice articolo locale: VARICP9221
Capillary VF-WAXms 1,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 VARICP9226
Codice articolo fornitore: CP9226
Codice articolo locale: VARICP9226
Capillary VF-WAXms 0,15 µm 0,15 mm × 20 m 1 VARICP9220
Codice articolo fornitore: CP9220
Codice articolo locale: VARICP9220
Capillary VF-WAXms 0,10 µm 0,10 mm × 20 m 1 VARICP9229
Codice articolo fornitore: CP9229
Codice articolo locale: VARICP9229
Capillary VF-WAXms 0,20 µm 0,25 mm × 25 m 1 VARICP9204
Codice articolo fornitore: CP9204
Codice articolo locale: VARICP9204
Capillary VF-WAXms 0,15 µm 0,15 mm × 30 m 1 VARICP9202
Codice articolo fornitore: CP9202
Codice articolo locale: VARICP9202
Capillary VF-WAXms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP9205I5
Codice articolo fornitore: CP9205I5
Codice articolo locale: VARICP9205I5
Capillary VF-WAXms 1,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP9206
Codice articolo fornitore: CP9206
Codice articolo locale: VARICP9206
Capillary VF-WAXms 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9210
Codice articolo fornitore: CP9210
Codice articolo locale: VARICP9210
Capillary VF-WAXms 1,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9211
Codice articolo fornitore: CP9211
Codice articolo locale: VARICP9211
Capillary VF-WAXms 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9212
Codice articolo fornitore: CP9212
Codice articolo locale: VARICP9212
Capillary VF-WAXms 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9215
Codice articolo fornitore: CP9215
Codice articolo locale: VARICP9215
Capillary VF-WAXms 2,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9216
Codice articolo fornitore: CP9216
Codice articolo locale: VARICP9216
Capillary VF-WAXms 0,50 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP9222
Codice articolo fornitore: CP9222
Codice articolo locale: VARICP9222
Capillary VF-WAXms 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP9207
Codice articolo fornitore: CP9207
Codice articolo locale: VARICP9207
Capillary VF-WAXms 1,00 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP9213
Codice articolo fornitore: CP9213
Codice articolo locale: VARICP9213
Capillary VF-WAXms 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP9214
Codice articolo fornitore: CP9214
Codice articolo locale: VARICP9214
Capillary VF-WAXms 2,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 VARICP9217
Codice articolo fornitore: CP9217
Codice articolo locale: VARICP9217
Capillary VF-WAXms 0,50 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP9223
Codice articolo fornitore: CP9223
Codice articolo locale: VARICP9223
Capillary VF-WAXms 0,50 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP9225
Codice articolo fornitore: CP9225
Codice articolo locale: VARICP9225
Capillary VF-WAXms 1,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 VARICP9228
Codice articolo fornitore: CP9228
Codice articolo locale: VARICP9228
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità