Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Capillary columns, VF-624ms
Fornitore: Agilent Technologies
VF-624ms columns set a new standard for the analysis of volatile organic compounds.
  • Improved phase technology reduces bleed, thereby increasing signal-to-noise ratios
  • Especially suited for analyzing solvents according to EPA methods 524, 624 and 8260, as well as USP 467
  • Eliminate ghost peaks and unstable baselines for best data accuracy
  • Enhanced selectivity eliminating co-eluters such as benzene and 1,2-dichloroethane for improved productivity
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Formato della colonna Fase Spessore dello strato Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 15 m 1 VARICP9101
Codice articolo fornitore: CP9101
Codice articolo locale: VARICP9101
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 20 m 1 VARICP9100
Codice articolo fornitore: CP9100
Codice articolo locale: VARICP9100
Capillary VF-624ms 1,40 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP9102I5
Codice articolo fornitore: CP9102I5
Codice articolo locale: VARICP9102I5
Capillary VF-624ms 1,80 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9104
Codice articolo fornitore: CP9104
Codice articolo locale: VARICP9104
Capillary VF-624ms 1,80 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9104I5
Codice articolo fornitore: CP9104I5
Codice articolo locale: VARICP9104I5
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9106
Codice articolo fornitore: CP9106
Codice articolo locale: VARICP9106
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9106I5
Codice articolo fornitore: CP9106I5
Codice articolo locale: VARICP9106I5
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 30 m 1 VARICP9109
Codice articolo fornitore: CP9109
Codice articolo locale: VARICP9109
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 40 m 1 VARICP9110
Codice articolo fornitore: CP9110
Codice articolo locale: VARICP9110
Capillary VF-624ms 1,40 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP9103
Codice articolo fornitore: CP9103
Codice articolo locale: VARICP9103
Capillary VF-624ms 1,40 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP9103I5
Codice articolo fornitore: CP9103I5
Codice articolo locale: VARICP9103I5
Capillary VF-624ms 1,80 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP9105
Codice articolo fornitore: CP9105
Codice articolo locale: VARICP9105
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 VARICP9107
Codice articolo fornitore: CP9107
Codice articolo locale: VARICP9107
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 75 m 1 VARICP9108
Codice articolo fornitore: CP9108
Codice articolo locale: VARICP9108
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità