Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Utensili di dispersione (aggregati) per POLYTRON® PT 4000
Fornitore: KINEMATICA
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Per strumento Velocità Statore/rotore Ø Volume Conf Codice catalogo VWR Quantità
PT-DA 20/2EC-E192 PT 4000 27 m/s 15 / 20 mm 100 - 2500 1 431-0205
Codice articolo fornitore: 11030069
Codice articolo locale: KINE11030069
PT-DA 4005/2EC PT 4000 6,3 m/s 3 / 5,6 mm 0,1 - 5 ml 1 431-0195
Codice articolo fornitore: 11030009
Codice articolo locale: KINE11030009
PT-DA 4007/2EC PT 4000 10,5 m/s 5 / 7,8 mm 0,3 - 10 ml 1 431-0196
Codice articolo fornitore: 11030024
Codice articolo locale: KINE11030024
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità