Capillary columns, VF-23ms
Fornitore: VARIAN
VARICP8827EA 1050 EUR InStock
VARICP8827 VARICP8831 VARICP8824I5 VARICP8822 VARICP8829 VARICP8824 VARICP8828 VARICP8821 VARICP8822I5
Capillary columns, VF-23ms
Colonne cromatografiche
VF-23ms features a unique combination of high polarity and low bleed to enable more accurate analysis of very polar analytes.
  • 100% bonded phase permits column rinsing to enhance column lifetime
  • Fast run times improve productivity
  • Operating temperature up to 260°C expands the application range
The enhanced stabilization of the VF-23ms permits splitless injection, column rinsing and temperatures up to 260 °C to be used.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità