Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Accessories
Fornitore: Pall Laboratory
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Glass flask, 1 l for membrane filter funnel 47 mm Ø 1 516-8923
Codice articolo fornitore: 4018
Codice articolo locale: PALL4018
Imbuto in vetro, 1 l per imbuto a membrana filtrante Ø 47 mm 1 516-7565
Codice articolo fornitore: 4015
Codice articolo locale: PALL4015
Imbuto in vetro, 300 ml per imbuto a membrana filtrante Ø 47 mm 1 516-7564
Codice articolo fornitore: 4014
Codice articolo locale: PALL4014
Pallone in vetro, 4 l per imbuto a membrana filtrante Ø 47 mm 1 516-7566
Codice articolo fornitore: 4016
Codice articolo locale: PALL4016
Supporto in vetro con setto poroso con tappo in silicone N. 8 1 516-7567
Codice articolo fornitore: 4019
Codice articolo locale: PALL4019
Supporto in vetro con setto poroso con tubolatura laterale 1 516-8922
Codice articolo fornitore: 4017
Codice articolo locale: PALL4017
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità