Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Capillary columns, VF-Xms
Fornitore: VARIAN
VARICP8801 VARICP8813 VARICP8816 VARICP8807 VARICP8809 VARICP8805 VARICP9041 VARICP8806
Capillary columns, VF-Xms
Colonne cromatografiche
VF-Xms delivers the ultimate in sensitivity and signal-to-noise ratio, and is the low bleed, more polar alternative.
  • High arylene modified phase for accurate results
  • Isothermal applications up to 340°C for a broad application range
  • Ideal for confirmational analysis for ultimate confidence
VF-Xms comes with an EZ-GRIP, simplifying installation, coupling and operation of capillary columns. For guaranteed performance, the retention index, efficiency, selectivity and bleed is measured and specified on the test report supplied with each column.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità