Capillary Columns, VF-1ms
Fornitore: VARIAN
568-0734EA 1490 EUR InStock
568-0734 568-0741 568-0753 568-0724 568-0719 568-0723 568-0727 568-0722 568-0733 568-0750 568-0721 568-0745 568-0730 568-0729 568-0720 568-0726 568-0736 568-0740 568-0751 568-0748 568-0738 568-0742 568-0725 568-0743 568-0746 568-0735 568-0739 568-0754 568-0752 568-0718 568-0747 568-0732 568-0755 568-0697 568-0737 568-0749 568-0728 568-0744 568-0731
Capillary Columns, VF-1ms
Colonne cromatografiche
VF-1ms is a highly inert, non-polar, low bleed GC column providing increased sensitivity over a broad array of applications.
  • Lowest guaranteed bleed specification for trace analysis with MS
  • Wide range of applications ensures near universal applicability
  • Highly inert for accurate analysis, even at trace levels
100% dimethylpolysiloxane
Temperature limits: -60 to 325/350 °C
Similar phases: Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità