Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Chromatography columns, Omnifit®
Fornitore: OMNIFIT LTD
These columns are designed to suit the majority of standard laboratory chromatography applications. They are ideal for aqueous systems and compatible with solvents used in common liquid chromatography applications such as protein purification.
  • Economical modular columns for low pressure or gravity feed, providing even distribution of eluent to the medium bed, with or without flow adapters
  • Borosilicate glass columns, PTFE endpieces
  • Compatible with a variety of bulk media
Operating temperature: 4 - 60 °C
Operating pressure: 6,6 mm 60 bar; 10 mm 40 bar; 15 mm 20 bar; 25, 35 and 50 mm 10 bar
pH stability: 1 - 14
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Complete columns with two fixed endpieces
Descrizione Conf Ø int.×L Codice catalogo VWR Quantità
Chromatography column with two fixed endpieces 1 10×100 mm OMNI006BCC-10-10FF Unavailable
Codice articolo fornitore: 006BCC-10-10FF
Codice articolo locale: OMNI006BCC-10-10FF
unavailable Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità