Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Distilling heads
Fornitore: SciLabware
Quickfit®
PYREX® borosilicate glass
Fits on the top of a fractionating column to provide an effective liquid dividing head.
  • With integral jacketed condenser
  • Liquid leaving condenser is directed towards a GP Rotaflo® stopcock
  • Adjustment of stopcock controls proportion of liquid returned to the column or collected
  • Screwcap fitting for insertion of thermometer
  • Side-arm for venting or connection to vacuum supply
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 BIBBSH30/42/SC
Codice articolo fornitore: SH30/42/SC
Codice articolo locale: BIBBSH30/42/SC
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità