Whatman™ Filtri per l'analisi di acqua, aria e suolo
Risultati analitici accurati e affidabili sono essenziali nel monitoraggio dell'aria, dell'acqua e del suolo per l'analisi ambientale. In GE sappiamo quanto è importante esser certi che la fase di filtrazione sia efficiente, riproducibile e preservi l'integrità del campione. Qualunque sia il prodotto utilizzato, filtri in fibra di vetro, filtri per siringhe o altri prodotti Whatman™, puoi contare sul fatto che per GE la qualità è fondamentale.
Analisi delle acque   Analisi dell'aria   Analisi del suolo
NUOVI filtri RTU* disponibili!
*Pronti all'uso
Esperienza quarantennale nell'analisi e preparazione di campioni ambientali in 21 minuti
In alto
Filtri per l'analisi delle acque Whatman™
Con i filtri Whatman™ è possibile analizzare i propri campioni d'acqua in conformità ai requisiti normativi in materia di analisi ambientali. Devono essere effettuate le seguenti analisi:
  • analisi dei solidi
  • analisi dei metalli
  • preparazione del campione di ioni per dissoluzioni
  • contenuto del carbonio organico disciolto
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • analisi microbiologica
Whatman™ ha sviluppato filtri specifici per garantire risultati affidabili e consentire analisi di semplice esecuzione, anche partendo da campioni critici.
Ad esempio, i filtri in fibra di vetro 934-AH RTU, forniti prelavati e prepesati, offrono un notevole risparmio di tempo durante l'esecuzione dell'analisi di solidi in sospensione.
I filtri per siringhe GD/XP, completi di prefiltro a doppio strato e membrana finale da 0,45 micron, consentono una facile filtrazione di campioni difficili da filtrare. Inoltre il prefiltro in polipropilene riduce al minimo gli estraibili ionici, rendendo questi filtri adatti per l'analisi di metalli in tracce tramite ICP-MS. Scopri in che modo Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP e GD/X™ e Mini-Uniprep possono essere d'aiuto!
Commenti dei clienti: filtri Whatman™ per l'analisi della qualità dell'acqua
Novità: la famiglia di prodotti RTU (Ready-To-Use, Pronti all'uso) è ora ampliata con i filtri
GF/C RTU per solidi disciolti e in sospensione conformemente a EN872
934-AH RTU per volatili secondo il metodo standard per laboratorio C e D dell'EPA (USA)
Pronti all'uso: prelavati, asciugati/riscaldati, raffreddati, essiccati e pesati con precisione di 4 posizioni decimali, posti in vaschetta etichettata/con codice a barre e in scatola con codice a barre 
Analisi fisica
I solidi sospesi, disciolti e volatili totali devono essere determinati utilizzando filtri in fibra di vetro. I filtri in fibra di vetro 934-AH RTU sono pronti all'uso!
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado GF/C, Whatman
Applicazione:
Filtri per l'analisi dei solidi sospesi, disciolti e volatili totali
Caratteristica 1:
Ritenzione di particelle molto sottili
Caratteristica 2:
Ritenzione di particelle da 1,2 μm
Conformità al metodo standard:
EN 872
Nome del filtro:
GF/C
Tipo di filtro:
Filtri in fibra di vetro
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado 934-AH, Whatman
Applicazione:
Filtri per l'analisi dei solidi sospesi totali
Caratteristica 1:
Elevata capacità di carico
Conformità al metodo standard:
2540D
FNome del filtro: 934-AH
Tipo di filtro: Filtro in fibra di vetro
Nuovi RTU per sostanze volatili ora disponibili
Filtri in microfibra di vetro, 934-AH™ RTU, Whatman
Applicazione:
Filtri per l'analisi dei solidi sospesi totali
Caratteristica 1:
Pronto all'uso: prelavato e prepesato
Caratteristica 2:
Un codice a barre univoco per ciascun piatto
Conformità al metodo standard:
2540D
Nome del filtro: 934-AH RTU
Tipo di filtro: Filtro in fibra di vetro
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado GF/C RTU, Whatman
Applicazione:
Filtri per l'analisi dei solidi sospesi, disciolti e volatili totali
Caratteristica 1:
Pronti all'uso: prelavati, asciugati, raffreddati e pesati
Caratteristica 2:
Perdita di massa certificata <0,017 mg/cm2 
Conformità al metodo standard:
EN 872
FNome del filtro:GF/C RTU
Tipo di filtro: Filtro in fibra di vetro
Dimostrazione dei filtri in microfibra di vetro, 934-AH™ RTU, Whatman
Analisi chimica
Le analisi chimiche sono comunemente eseguite utilizzando apposita strumentazione analitica. La filtrazione dei campioni d'acqua prima dell'analisi è una buona prassi perché rimuove le particelle indesiderate dalle analisi e protegge la delicata strumentazione da composti potenzialmente dannosi.
In questa sezione è possibile trovare filtri per le seguenti applicazioni:
  • determinazione dei metalli pesanti disciolti (filtri per siringhe GD/XP™, filtri in linea Polydisc™ GW e Polycap™ GW)
  • preparazione di campioni di ioni per dissoluzioni (filtri per siringhe Anotop™ IC)
  • determinazione del carbonio organico disciolto (DOC) (filtri per siringhe puradisc™ Aqua 30)
Filtri per siringhe, GD/XP™, Whatman
Applicazione:
Analisi dei metalli pesanti disciolti
Caratteristica 1:
Per campioni difficili da filtrare
Caratteristica 2:
Ideale per l'analisi di tracce di metalli
Nome del filtro:
GD/XP™
Tipo di filtro:
FILTRI PER SIRINGHE
Filtri in linea, Polydisc™ GW, Whatman
Applicazione:
Analisi dei metalli pesanti disciolti
Caratteristica 1:
Per campioni di acque sotterranee
Nome del filtro:
POLYDISC™ GW
Tipo di filtro:
FILTRI in linea
Capsule di campionamento per acque sotterranee, Polycap™ GW, Whatman
Applicazione:
Analisi dei metalli pesanti disciolti
Caratteristica 1:
Per campioni di acque sotterranee
Nome del filtro:
POLYCAP™ GW
Tipo di filtro:
FILTRI in linea
Filtri per siringhe, Anotop™, Whatman
Applicazione:
Analisi degli ioni disciolti
Caratteristica 1:
Livelli di lisciviazione di anioni bassi, certificati e garantiti
Nome del filtro:
ANOTOP™ IC
Tipo di filtro:
FILTRI PER SIRINGHE
Filtri per siringhe, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Applicazione:
Analisi del carbonio organico disciolto
Caratteristica 1:
Prelavati
Nome del filtro:
PURADISC™ AQUA30
Tipo di filtro:
FILTRI PER SIRINGHE
HPLC/UHPLC e altre tecniche analitiche
HPLC/UHPLC e altre tecniche analitiche
Per proteggere strumenti e campione, utilizzare i seguenti filtri:
Filtri per siringhe, SPARTAN™, Whatman
Applicazione:
Basso contenuto di solidi
Caratteristica 1:
Certificazione HPLC
Nome del filtro:
SPARTAN
Tipo di filtro:
FILTRI PER SIRINGHE
Filtri per siringhe, Puradisc™, Whatman
Applicazione:
Basso contenuto di solidi
Caratteristica 1:
Ampia gamma di membrane, dimensioni e diametri dei pori
Nome del filtro:
PURADISC
Tipo di filtro:
FILTRI PER SIRINGHE
Filtri per siringhe, GD/X™, Whatman
Applicazione:
Campioni difficili da filtrare
Caratteristica 1:
Con prefiltro in fibra di vetro multistrato
Caratteristica 2:
Volume di campione da tre a sette volte superiore rispetto ai filtri per siringhe standard
Nome del filtro:
GD/X
Tipo di filtro:
FILTRI PER SIRINGHE
Filtri per siringhe, GD/XP™, Whatman
Applicazione:
Campioni difficili da filtrare
Caratteristica 1:
Con prefiltro in polipropilene multistrato
Caratteristica 2:
Livelli minimi di estraibili ionici
Nome del filtro:
GD/XP
Tipo di filtro:
FILTRI PER SIRINGHE
Filtri senza siringa, Mini-UniPrep™ G2
Applicazione:
Campionatori automatici HPLC/GC
Caratteristica 1:
Filtro All-in-one e fiala per campionatore automatico
Caratteristica 2:
Con fiala per campionatore automatico in VETRO
Nome del filtro:
MINIUNIPREP G2
Tipo di filtro:
FILTRI SENZA SIRINGA
Filtri senza siringa, Mini-UniPrep™
Applicazione:
Campionatori automatici HPLC/GC
Caratteristica 1:
Filtro All-in-one e fiala per campionatore automatico
Caratteristica 2:
Con fiala per campionatore automatico in PLASTICA
Nome del filtro:
MINIUNIPREP
Tipo di filtro:
FILTRI SENZA SIRINGA
Referto analitico del ricercatore
Dimostrazione del filtro per siringhe Whatman GD/X™
Dimostrazione di Whatman Mini-UniPrep™
Analisi microbiologica
Elementi correlati
VWR è in grado di fornire una gamma completa di materiali di consumo, attrezzature e reagenti per le analisi ambientali. Utilizzare lo strumento di ricerca nella home page oppure contattare il rappresentante di zona.
Contatto
In alto
Filtri per l'analisi dell'aria Whatman™
Il monitoraggio della qualità dell'aria sta diventando sempre più importante a causa degli agenti inquinanti, sempre più presenti nell'aria e in quantità sempre più elevate. Le fonti di emissione possono essere naturali o possono essere rappresentate da industrie, agricoltura o traffico veicolare. Il particolato ultrafine (UFP) è diventato uno dei principali oggetti di interesse del monitoraggio ambientale e degli studi correlati, perché esercita un impatto significativo sulla qualità dell'aria e sulla salute.
Inoltre, devono essere monitorati anche i metalli pesanti, le sostanze organiche e le sostanze inorganiche quali ozono, prodotti chimici organici volatili, SO2, NO2, CO, benzoato e amianto.
Whatman™ è in grado di offrire filtri specifici per il monitoraggio sia manuale che automatico del particolato, per il campionamento in ambienti normali o aggressivi, per l'analisi di radioattività, metalli o amianto.
È possibile scegliere tra 13 diversi tipi di filtri Whatman™ per l'analisi di campioni di aria:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • Membrane TE
  • Filtri in fibra di quarzo QM-A
  • Filtri in fibra di quarzo QM-H
  • Ditali in quarzo QM-A
  • Ditali in quarzo QM-H
  • Rotoli in microfibra di vetro
  • WME
  • Membrane Nucleopore™
  • Membrane Cyclopore™
Analisi di particolato
Campionamento manuale in ambienti normali
Filtri in microfibra di vetro con legante, grado GF 10, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente normale)
Caratteristica 1:
Estrema stabilità meccanica
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 180 °C
Nome del filtro:
GF10
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI VETRO
Ditali per estrazione, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente normale)
Caratteristica 1:
Per gas di ciminiere
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 500 °C
Nome del filtro:
DITALI IN FIBRA DI VETRO
Tipo di filtro:
DITALI IN FIBRA DI VETRO
Membrane filtranti, in PTFE, gamma TE, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente normale)
Caratteristica 1:
Elevata compatibilità chimica
Caratteristica 2:
Bassa interferenza chimica di fondo
Nome del filtro:
TE PTFE
Tipo di filtro:
MEMBRANE FILTRANTI IN PTFE
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado GF/A, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente normale)
Caratteristica 1:
Per determinazione gravimetrica, PM10
Caratteristica 2:
Portata elevata
Nome del filtro:
GF/A
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI VETRO
Filtri in microfibra di vetro per il campionamento dell'aria, Grado EPM 2000, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente normale)
Caratteristica 1:
Per determinazione gravimetrica, PM10
Caratteristica 2:
Utilizzabili in attrezzature per il campionamento dell'aria PM-10 di volume elevato
Nome del filtro:
EPM2000
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI VETRO
Membrane filtranti per il campionamento dell'aria, in PTFE, grado PM 2,5, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente normale)
Caratteristica 1:
Per la determinazione di PM 2,5. Elevata compatibilità chimica
Caratteristica 2:
Bassa interferenza chimica di fondo
Conformità al metodo standard:
EPA PM 2,5 (requisiti della norma CFR 40 parte 50 appendice L)
Nome del filtro:
PM 2.5 PTFE
Tipo di filtro:
MEMBRANE FILTRANTI IN PTFE
Campionamento manuale in ambienti aggressivi
Filtri in microfibra di quarzo per il campionamento dell'aria, Grado QM-A, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente aggressivo)
Caratteristica 1:
Per gas di ciminiere. Quarzo ad elevata purezza.
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 800 °C
Nome del filtro:
QM-A
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI QUARZO
Filtri in puro quarzo per il campionamento dell'aria, Grado QM-H, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente aggressivo)
Caratteristica 1:
Quarzo puro al 100%
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 900 °C
Tipo di filtro:
QM-H
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI QUARZO
Ditali per estrazione, ad elevata purezza, in quarzo, Whatman
Applicazione:
Campionamento manuale del particolato dell'aria ambiente (ambiente aggressivo)
Caratteristica 1:
Quarzo ad elevata purezza. Per gas di ciminiere.
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 800 °C
Nome del filtro:
DITALI IN FIBRA DI QUARZO
Tipo di filtro:
DITALI IN FIBRA DI QUARZO
Campionamento automatico
Filtri in microfibra di vetro con legante, grado GF 10, Whatman
Applicazione:
Campionamento automatico del particolato dell'aria ambiente
Caratteristica 1:
Estrema stabilità meccanica
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 180 °C
Nome del filtro:
ROTOLI GF10
Tipo di filtro:
ROTOLI IN MICROFIBRA DI VETRO
Campionamento per analisi della radioattività e dei metalli
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado GF/A, Whatman
Applicazione:
Campionamento per l'inquinamento radioattivo dell'aria
Caratteristica 1:
Adatti per l'assorbimento di iodio radioattivo
Caratteristica 2:
Portata elevata
Nome del filtro:
GF/A
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI VETRO
Carte da filtro specifiche per l'applicazione, grado 72, Whatman
Applicazione:
Campionamento per l'inquinamento radioattivo dell'aria
Caratteristica 1:
Adatti per l'assorbimento di iodio radioattivo
Nome del filtro:
Grado 72
Tipo di filtro:
CARTA DA FILTRO IN FIBRA DI VETRO/CELLULOSA
Filtri per la determinazione di metalli nel particolato atmosferico
Membrane filtranti, estere misto di cellulosa, Whatman
Applicazione:
Filtri per la determinazione di metalli nel particolato atmosferico
Caratteristica 1:
Buona portata e resistenza
Caratteristica 2:
Ampia gamma di porosità
Nome del filtro:
MCE
Tipo di filtro:
MEMBRANE FILTRANTI IN MCE
Analisi chimica
Il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria in ciminiere, canne fumarie e aerosol richiede un filtro che possa resistere ad ambienti chimicamente difficili e ad alte temperature. Inoltre per questa applicazione è necessaria una purezza elevata.
Filtri per l'analisi dei metalli pesanti
Filtri in microfibra di quarzo per il campionamento dell'aria, Grado QM-A, Whatman
Applicazione:
Analisi dei metalli pesanti
Caratteristica 1:
Quarzo ad elevata purezza
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 800 °C
Nome del filtro:
QM-A
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI QUARZO
Filtri in puro quarzo per il campionamento dell'aria, Grado QM-H, Whatman
Applicazione:
Analisi dei metalli pesanti
Caratteristica 1:
Quarzo puro al 100%
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 900 °C
Tipo di filtro:
QM-H
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI QUARZO
Filtri in microfibra di vetro per il campionamento dell'aria, Grado EPM 2000, Whatman
Applicazione:
Analisi dei metalli pesanti
Caratteristica 1:
Analisi chimica dettagliata di sostanze inquinanti in tracce
Caratteristica 2:
Utilizzabili in attrezzature per il campionamento dell'aria PM-10 di volume elevato
Nome del filtro:
EPM2000
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI VETRO
Ditali per estrazione, ad elevata purezza, in quarzo, Whatman
Applicazione:
Analisi dei metalli pesanti
Caratteristica 1:
Quarzo ad elevata purezza. Adatti sia per estrazione con solvente che per campionamento dell'aria.
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 800 °C
Nome del filtro:
DITALI IN FIBRA DI QUARZO
Tipo di filtro:
DITALI IN FIBRA DI QUARZO
Filtri per altri prodotti chimici organici o inorganici
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado GF/A, Whatman
Applicazione:
Altri prodotti chimici organici o inorganici
Caratteristica 1:
Portata elevata
Nome del filtro:
GF/A
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI VETRO
Membrane filtranti, in PTFE, gamma TE, Whatman
Applicazione:
Altri prodotti chimici organici o inorganici
Caratteristica 1:
Maggiore durata per ambienti analitici aggressivi
Caratteristica 2:
Elevata compatibilità chimica
Tipo di filtro:
TE PTFE
Tipo di filtro:
MEMBRANE FILTRANTI IN PTFE
Filtri in microfibra di quarzo per il campionamento dell'aria, Grado QM-A, Whatman
Applicazione:
Altri prodotti chimici organici o inorganici
Caratteristica 1:
Quarzo ad elevata purezza
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 800 °C
Nome del filtro:
QM-A
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI QUARZO
Filtri in puro quarzo per il campionamento dell'aria, Grado QM-H, Whatman
Applicazione:
Altri prodotti chimici organici o inorganici
Caratteristica 1:
Quarzo puro al 100%
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 900 °C
Nome del filtro:
QM-H
Tipo di filtro:
FILTRI IN FIBRA DI QUARZO
Ditali per estrazione, ad elevata purezza, in quarzo, Whatman
Applicazione:
Altri prodotti chimici organici o inorganici
Caratteristica 1:
Quarzo ad elevata purezza. Adatti sia per estrazione con solvente che per campionamento dell'aria.
Caratteristica 2:
Utilizzabili fino a 800 °C
Tipo di filtro:
DITALI IN FIBRA DI QUARZO
Tipo di filtro:
DITALI IN FIBRA DI QUARZO
Analisi dell'amianto
Elementi correlati
VWR è in grado di fornire una gamma completa di materiali di consumo, attrezzature e reagenti per le analisi ambientali. Utilizzare lo strumento di ricerca nella home page oppure contattare il rappresentante di zona.
Contatto
In alto
Filtri per l'analisi del suolo Whatman™
Da un punto di vista ambientale, il suolo è un elemento primario dell'ecosistema, insieme ad acqua, aria e organismi viventi, e pertanto necessita di essere protetto e preservato da possibili fenomeni di degradazione. D'altro canto, l'uso dei fertilizzanti nelle attività agricole è un potente strumento per incrementare la produttività dei suoli e, di conseguenza, la resa delle colture.
L'analisi di campioni di suolo richiede l'estrazione preventiva dei composti chimici dalla loro matrice, utilizzando la modulazione di pH e calore, e quindi la loro concentrazione. Nei campioni di suolo devono essere determinati azoto, pesticidi, fosforo, solidi trattenuti e soluzioni chiarificate, pH. Whatman™ è in grado di fornire il prodotto giusto per ogni analisi.
Richiedi i campioni di filtri Whatman per SUOLO
Analisi dell'azoto Kjeldahl
Analisi dell'azoto Kjeldahl
Il contenuto di azoto viene misurato normalmente con tecniche Kjeldahl, che comportano il campionamento di un quantitativo esatto di suolo prima del trasferimento in una provetta per digestione. Per questa applicazione è necessario utilizzare le navicelle per pesata a basso contenuto di azoto Whatman™ e quindi eseguire la filtrazione del campione con carta per analisi qualitative.
Carte da filtro per analisi qualitative, gradi standard, grado 4 e 4V, Whatman
Applicazione:
Analisi dell'azoto Kjeldahl
Caratteristica 1:
Per la filtrazione del campione prima dell'analisi
Nome del filtro:
Grado 4
Tipo di filtro:
CARTA DA FILTRO
Navicelle per pesata Kjeldahl, Whatman
Applicazione:
Analisi dell'azoto Kjeldahl
Caratteristica 1:
Basso contenuto di azoto
Tipo di filtro:
Grado 609
Tipo di filtro:
NAVICELLE PER PESATA
Estrazione Soxhlet
Prima dell'analisi mediante, ad esempio, gascromatografia (GC), i suoli possono essere preparati utilizzando l'estrazione Soxhlet o la digestione a microonde. Per questa tecnica sono ampiamente utilizzati i ditali per estrazione. Per rimuovere le particelle sottili e proteggere lo strumento GC, utilizzare filtri per siringhe specifici.
Ditali per estrazione, Whatman
Applicazione:
Estrazione Soxhlet
Nome del filtro: DITALI PER CELLULE
Tipo di filtro: DITALI IN CELLULOSA
Spettrofotometria e cromatografia
La maggior parte dei test degli elementi in tracce è basata sull'estrazione del suolo e sulla misurazione della concentrazione degli elementi in tracce nella fase liquida priva di suolo utilizzando, ad esempio, spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES). Quindi, il campione deve generalmente essere filtrato attraverso una carta da filtro per analisi qualitative oppure attraverso un filtro in fibra di vetro, per essere certi che non ostruisca i nebulizzatori o interferisca con l'iniezione nello strumento di analisi. Se digerito con acqua regia, il campione può essere filtrato attraverso una carta da filtro senza ceneri.
Filtri per siringhe, SPARTAN™, Whatman
Applicazione:
Spettrofotometria e cromatografia
Caratteristica 1:
Certificazione HPLC
Nome del filtro:
SPARTAN
Tipo di filtro:
Filtro in fibra di vetro
Filtri per siringhe, Puradisc™, Whatman
Applicazione:
Spettrofotometria e cromatografia
Caratteristica 1:
Ampia gamma di membrane, dimensioni e diametri dei pori
Nome del filtro:PURADISC
Tipo di filtro:Filtro in fibra di vetro
Filtri per siringhe, GD/X™, Whatman
Applicazione:
Spettrofotometria e cromatografia
Caratteristica 1:
Con prefiltro in fibra di vetro multistrato
Caratteristica 2:
Volume di campione da tre a sette volte superiore rispetto ai filtri per siringhe standard
Nome del filtro:
GD/X
Tipo di filtro:
Filtri per siringhe
Filtri per siringhe, GD/XP™, Whatman
Applicazione:
Campioni difficili da filtrare
Caratteristica 1:
Con prefiltro in polipropilene multistrato
Caratteristica 2:
Livelli minimi di estraibili ionici
Nome del filtro:
GD/XP
Tipo di filtro:
Filtri per siringhe
Filtri senza siringa, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Applicazione:
Spettrofotometria e cromatografia
Caratteristica 1:
Filtro All-in-one e fiala per campionatore automatico
Caratteristica 2:
Con fiala per campionatore automatico in VETRO
Nome del filtro:
MINIUNIPREP G2
Tipo di filtro:
Filtro in fibra di vetro
Filtri senza siringa, Mini-UniPrep™, Whatman
Applicazione:
Spettrofotometria e cromatografia
Caratteristica 1:
Filtro All-in-one e fiala per campionatore automatico
Caratteristica 2:
Con fiala per campionatore automatico in PLASTICA
Nome del filtro:
MINIUNIPREP
Tipo di filtro:
Filtro in fibra di vetro
Dimostrazione del filtro per siringhe Whatman GD/X™
Dimostrazione di Whatman Mini-UniPrep™
Colorimetria per l'analisi del fosforo
Mediante l'analisi del fosforo nel suolo è possibile determinare la quantità di fertilizzante fosfatico da utilizzare per ottenere la massima crescita delle piante. Per determinare il contenuto di fosforo del suolo, questo deve essere estratto con una soluzione chimica e il contenuto di fosforo nell'estratto deve essere misurato mediante colorimetria. Prima dell'analisi è generalmente necessaria la filtrazione dell'estratto attraverso una carta da filtro per analisi qualitative. Se si utilizza un metodo automatizzato per la determinazione della concentrazione di fosforo, potrebbe essere necessaria una carta da filtro resistente agli acidi.
Carte da filtro per analisi quantitative, gradi senza ceneri, grado 41, Whatman
Applicazione:
Colorimetria per l'analisi del fosforo
Nome del filtro: Grado 41
Tipo di filtro: CARTA DA FILTRO
Analisi del pH
Il pH del suolo ne determina la capacità di trattenere i sali minerali. Alcune piante presentano requisiti di pH molto particolari. Esistono molti modi differenti di misurare il pH del suolo. La carta Litmus/pH rappresenta un mezzo veloce ed economico per controllare il pH del suolo quando non è disponibile un pHmetro o quando non sono necessarie misure molto precise. Nella preparazione del campione di suolo, utilizzare una carta per pesata per pesare il suolo prima di aggiungere l'acqua. Possono essere utilizzate carte da filtro per eliminare le particelle superflue dalla sospensione.
Carte indicatrici per pH, Whatman
Applicazione:
Analisi del pH
Caratteristica 2:
Indicatori universali
Nome del filtro:
PHANPEHA
Tipo di filtro:
CARTE INDICATRICI
Filtri Whatman™ per la chiarificazione dei campioni e la ritenzione dei solidi
Alcuni metodi di analisi richiedono che i componenti liquidi di una soluzione vengano separati dai solidi in sospensione prima dell'analisi. GE offre un'ampia gamma di carte da filtro in cellulosa tra cui scegliere, con diversi livelli di portata, capacità di carico e resistenza agli agenti chimici da utilizzare in queste applicazioni.
Filtri di carta: guida alla scelta
Elementi correlati
VWR è in grado di fornire una gamma completa di materiali di consumo, attrezzature e reagenti per le analisi ambientali. Utilizzare lo strumento di ricerca nella home page oppure contattare il rappresentante di zona.
Contatto