Solventi VWR® HiPerSolv LC-MS e Ultra LC-MS progettati esclusivamente per UHPLC-MS
−40%
Solventi VWR® HiPerSolv LC-MS e Ultra LC-MS progettati esclusivamente per UHPLC-MS
PROMOZIONI VALIDE FINO AL: 31/05/2018
Gli "ingredienti" VWR per operazioni cromatografiche di alta qualità
La tecnica LC-MS si è imposta rapidamente come principale strumento analitico, grazie alla sua precisione ed efficienza.
  • Elevata purezza con trasmittanze UV elevate
  • Basso contenuto di acqua e residui di evaporazione
  • Elevata purezza per limiti di rilevamento estremamente bassi in qualsiasi modalità di rilevamento con UHPLC
  • Basso contenuto di metalli alcalini di max. 100 ppb, con la maggior parte dei metalli a meno di 20 ppb per gradi Ultra LC-MS
  • Basso livello di inorganici e ioni metallici per spettri ad alta sensibilità
  • Linea di base del gradiente ridotta
  Descrizione Pz (l) Cod. prod. Prezzo promozionale Quantità
  2-Propanolo 1 84881.290E  
  2-Propanolo 2,5 84881.320E  
  Acetonitrile 1 83640.290E  
  Acetonitrile 2,5 83640.320E  
  Acetonitrile ULTRA 1 83642.290E  
  Acetonitrile ULTRA 2,5 83642.320E  
  Etilacetato 2,5 85481.320E  
  Metanolo 1 83638.290E  
  Metanolo 2,5 83638.320E  
  Metanolo ULTRA 1 85800.290E  
  Metanolo ULTRA 2,5 85800.320E  
  Tetraidrofurano 1 84882.290E  
  Tetraidrofurano 2,5 84882.320E  
  Acqua 1 83645.290E  
  Acqua 2,5 83645.320E  
Solventi per HPLC VWR® HiPerSolv CHROMANORM®
−40%
Gli "ingredienti" VWR per operazioni cromatografiche di alta qualità
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/05/2018
Solventi VWR® PESTINORM® SUPRA TRACE per l'analisi di tracce di pesticidi e sostanze organiche
−40%
Gli "ingredienti" VWR per operazioni cromatografiche di alta qualità
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/05/2018
Solventi per spazio di testa VWR® PESTINORM® per l'analisi di impurità volatili organiche
Sconto 40%
Gli "ingredienti" VWR per operazioni cromatografiche di alta qualità
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/05/2018
Miscele per LC-MS VWR® HiPerSolv CHROMANORM®
−40%
Gli "ingredienti" VWR per operazioni cromatografiche di alta qualità
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/05/2018
Additivi per LC-MS VWR® HiPerSolv CHROMANORM®
−40%
Gli "ingredienti" VWR per operazioni cromatografiche di alta qualità
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/05/2018
Standard di riferimento secondari per gascromatografia
−40%
Gli "ingredienti" VWR per operazioni cromatografiche di alta qualità
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/05/2018
Solventi per HPLC VWR® HiPerSolv CHROMANORM® in fusti di alluminio
−40%
Gli "ingredienti" VWR per applicazioni cromatografiche di alta qualità
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/05/2018