Analisi dell'umidità
Analisi dell'umidità
VWR offre un assortimento di analizzatori di umidità con riscaldamento a infrarossi, alogeni, con elemento in metallo, ceramica o con radiatore al quarzo per misurazioni quotidiane e di precisione.
  • Riscaldamento a infrarossi - senza vetro (MB23), alogeno per risultati rapidi (MB25), elementi riscaldanti con pannelli in vetro o alluminio (MA35)
  • Analizzatori di umidità di alta precisione: alogeni (MB35, MB45, MA 100), elementi in ceramica o con radiatore al quarzo (MA100 e MA150)
  • È disponibile una gamma di versioni brevettate (OCE) per utilizzi in metrologia legale