Prodotti Merck Millipore per l'industria farmaceutica
Solventi Lichrosolv® ed EMSURE®, acidi, sali, colonneper cromatografia Chromolith® e campionatori d'aria MAS-100 NT® per le applicazioni nell'industria farmaceutica.
Prodotti Merck Millipore per l'industria farmaceutica
Utilizzate i prodotti chimici Merck ma avete difficoltà a trovare il prodotto giusto per la vostra applicazione farmaceutica? Non dovrete continuare a cercare!
Merck ha sviluppato questa campagna per l'industria farmaceutica per offrirvi una panoramica di tutte le possibilità per le vostre applicazioni. 
Partendo dal famoso acetonitrile 1.00030.2500, fino ai sistemi Merck Millipore Milli Q per acquaultrapura. Scoprite la selezione di solventi, acidi, basi, standard ICP, purificatori d'acqua, ecc. 
Tutto ciò che serve per la cromatografia, il campionamento dell'aria, le analisi ambientali, il controllo qualità, la preparazione del campione, la determinazione dell'acqua, l'analisi di elementi, ecc.
Ricerca e sviluppo
In alto
Colonne Chromolith® WP300 per applicazioni bio
Le nuove colonne Chromolith® WP300 sono specificamente progettate per le applicazioni bio. Le colonne in silice monolitica a foro largo (WP) 300A sono composte da una barra monopezzo continua di silice porosa di elevata purezza legata con C18, C8 e C4. I vantaggi proteici delle colonne preparative sono:
  • Elevato biorecupero e selettività speciale per biomolecole
  • Separazione ad alta velocità
  • Durata della colonna notevolmente incrementata
  • Resistenza elevata al blocco della colonna
  • Risparmi in termini di costi grazie alla resa elevata del campione e alla durata della colonna
Vedere i prodotti Chromolith® WP300
Colonne Chromolith®H ad alta risoluzione
Le colonne Chromolith® sono uniche nel settore cromatografico. Sono composte da una barra monopezzo di silice monolitica di elevata purezza. Il risultato è una struttura a pori bimodale unica che comporta delle prestazioni di cromatografia notevolmente migliorate in termini di efficienza di separazione e contropressione della colonna.
Vedere i prodotti Chromolith® HR
Solventi LiChrosolv®
I solventi LiChrosolv® sono ideali per le separazioni riproducibili.
I vantaggi dei solventi LiChrosolv®:
  • Adatti per il rilevamento UV, a fluorescenza e di massa, nonché per l'utilizzo in UHPLC
  • Separazione dei picchi alla linea di base ottimizzata
  • Risoluzione e sensibilità elevata
  • Linea di base senza disturbi per una migliore riproducibilità
  • Scoprite, ad esempio, le specifiche di Acetonitrile Hypergrade (MERC1.00029.2500) e il Certificato di analisi
Vedere i solventi Lichrosolv®
Solventi in gascromatografia e LC-MS
Le analisi accurate dei solventi residui nelle sostanze farmaceutiche con gascromatografia in spazio di testa, le analisi di tracce organiche e i metodi basati su LC-MSrichiedono solventi molto puri con concentrazioni estremamente basse dei del solventi residui definiti.
Merck ha sviluppato delle gamme specifiche. Fare clic sulla gamma per vedere l'intera selezione di prodotti.
HPLC / UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Altre Lichrosolv® gradiente e Lichrosolv® isocratico
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS / Unisolv®
Altre Suprasolv®/ Unisolv®
Controllo qualità
In alto
Campionatori d'aria MAS-100 NT®
Il campionatore microbiologico d'aria MAS-100 NT® è uno strumento portatile sviluppato per l'uso in ambienti critici. Questi dispositivi sono compatti ma sofisticati e offrono il massimo della qualità nel monitoraggio microbiologico dell'aria. I vantaggi sono:
  • Utilizzo estremamente semplice
  • Hardware e software sviluppato secondo GAMP 4
  • Un sensore di flusso viene utilizzato per misurare e garantire un flusso di 100 SLPM ±2,5%
  • Convalidato secondo la norma EN ISO 14698 Parte 1 Allegato B
  • Piena conformità ai requisiti d50 con testa di campionamento da 300 x 0,6 mm
Vedere i campionatori d'aria MerckChiedete una dimostrazione per MAS 100
Piastre pronte all'uso Envirocheck®
Le piastre pronte all'uso Envirocheck® presentano un triplo involucro, sono irradiate con raggi gamma e possono essere conservate a temperatura ambiente. Disponibili in un diametro di 55 e 90 mm, sono l'ideale per i campionatori d'aria MAS-100 NT®.
I vantaggi:
  • Conservazione da +15 a +25 °C
  • Irradiate con raggi gamma, triplo involucro
  • Sacchetto interno impermeabile a H2O2
  • 4 neutralizzanti
  • Durata di utilizzo fino a 9 mesi
Vedere i prodotti Envirocheck®
Acidi, sali e solventi EMSURE®
Gli acidi, i sali e i solventi EMSURE® offrono:
  • Precisione e affidabilità, sempre
  • Comodità e sicurezza
  • Conformità alle normative (ISO 6353, ACS, Reag. Il Ph. Eur.)
Sono testati per un massimo di 70 parametri nel rigoroso laboratorio per il controllo della qualità di Merck a Darmstadt, in Germania.
Scoprite, ad esempio, le specifiche di prodotto del reagente analitico acido acetico, Reag. Ph. Eur.
1.00063.1000.
Le specifiche includono oltre 50 parametri, molti di più rispetto alla quantità di parametri
richiesti per Ph. Eur.
Vedere i prodotti EMSURE®
Determinazione dell'acqua affidabile Aquastar™
Reagenti Aquastar™ Karl Fischer e standard per risultati attendibili nella determinazione dell'acqua. La titolazione Karl Fischer è uno dei metodi più precisi e veloci per determinare il contenuto di acqua in un intervallo da 10 ppm al 100%.
Gli standard dei prodotti Aquastar™ sono adatti per la determinazione del titolo o il controllo dello strumento e sono conformi con i requisiti dell'accreditamento DIN EN ISO/IEC 17025.
Contattare lo specialista VWR locale per ricevere la nota applicativa o il pacchetto dimostrativo per lo sviluppo di metodi.
Vedere i prodotti AquastarTM
Standard multi-elemento Certipur® ICP
Tutti gli standard ICP Certipur® di Merck sono compatibili con ISO 17025 e Guida ISO 34. Questi standard multi-elemento sono rintracciabili a standard primari e sono forniti con un dettagliato Certificato di analisi.
Vedere i prodotti ICP Certipur®
Ambiente
In alto
Vedere gli spettrofotometri Spectroquant®
Produzione
In alto
TBS di alta qualità
Il Tryptic soy broth (TSB, brodo di soia triptico) di Merck viene testato per la sterilità e l'assenza di micoplasmi. Viene fornito in un formato granulare ad elevate prestazioni con un triplo involucro, pronto all'uso in una camera bianca.
Vedere la selezione TSB riportata di seguito:
Tryptic soy broth, non animale, irradiato, triplo sacchetto, 5 kg
Tryptic soy broth, irradiato, triplo sacchetto, 5 kg
MSYNTH® plus per sintesi organiche
I prodotti MSYNTH®plus sono stati sviluppati per le sintesi organiche negli ambienti regolamentati, al fine di semplificare il più possibile la qualifica dei materiali iniziali. La gamma è qualificata per l'utilizzo nella sintesi GMP ed è ottimizzata per la ricerca, lo sviluppo dei processi e la produzione. La gamma include prodotti di base, reagenti, solventi, prodotti chimici per processo e additivi.
Vedere i prodotti MSYNTH® plus
Informazioni generali
In alto
Acidi in flaconi SafeBreak
I flaconi Safebreak di Merck sono realizzati in vetro con rivestimento in PE. Quando il vetro si rompe, le schegge vengono catturate dal rivestimento in PE.
Vedere gli acidi in flaconi SafeBreak®
Extran®
Gli agenti pulenti Extran® sono stati sviluppati per essere utilizzati in laboratori e negli impianti di produzione. Questi agenti di pulizia garantiscono una pulizia senza residuie completa. Tutti gli ingredienti attivi sono biodegradabili.
Vedere i prodotti Extran®
Chemizorb®
Gli assorbenti Chemizorb® sono costituiti da minerali porosi o copolimeri sintetici chimicamente inerti e in grado di assorbire una quantità di materiale liquido corrispondente al 100 - 400% del loro peso. Chemizorb® viene utilizzato per rimuovere le fuoriuscite di liquidi in modo rapido e sicuro.
Vedere i prodotti Chemizorb®
Sistema di purificazione Milli-Q® IQ7000
Milli-Q® IQ 7000 è stato sviluppato per garantire che gli esperimenti non vengano contaminati da tracce di contaminante ionico. Un sistema ideale per acqua ultrapura in combinazione con il nuovo dispenser Q-POD® per acqua ultrapura!
  • Compatto ed ergonomico
  • Erogazione semplice ed intuitiva
  • Lampada UV ecologica (senza Hg)
  • Terreno di purificazione con prestazioni eccezionali
Vedere i prodotti Milli-Q®