Controllo della disinfezione
Controllo della disinfezione
Strisce reattive qualitative e quantitative per controllare i processi di pulizia e di disinfezione nelle industrie alimentari e simili.
Merckoquant (MQ) è una gamma di strisce qualitative a scala colorimetrica che indica il range di concentrazione di un parametro in pochi secondi senza il bisogno di reagenti ausiliari.
Reflectoquant (RQ) offre strisce quantitative, da misurare in un piccolo riflettometro RQflex® 10 che fornisce risultati in meno di un minuto.
Brochure per l'ordine: w286183 "Mission Accomplished from Merck" e w285102 "Water and food analytics"
Test per il monitoraggio dei residui e della disinfezione Merck
SCARICA PDF