Just PROVE it
Just PROVE it
Spectroquant®Prove - Analisi delle acque semplificate grazie a una nuova classe di spettrofotometri
Nuova gamma di strumenti progettati per soddisfare tutti i requisiti relativi all'analisi delle acque - acqua di scarico, acqua di processo o acqua potabile e bibite.
Richiedi demo/preventivo
  • Live ID, un nuovo codice a barre 2D altamente informativo su tutti i test in cuvetta e con reagenti, per il riconoscimento dei metodi e il trasferimento in tempo reale di dati quali scadenza, numero di lotto e aggiornamenti automatici e integrativi della calibrazione
  • Cell Test Port - Inserimento diretto di test in cuvetta rotonda senza aprire il coperchio
  • AQA Prime - Verifica e documentazione complete per tutte le fasi del processo di controllo della qualità
  • Pulizia facile - Portacuvette rimovibile
  • La funzione di controllo della matrice consente di rilevare facilmente le interferenze
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Applicazioni di routine Misurazioni sensibili Analisi complesse
Opzione ottimale per test in cuvetta e misurazioni Vis Opzione adatta a un uso intensivo in applicazioni UV-Vis, grazie alla lampada allo xeno di lunga di durata Esclusiva ottica UV-Vis e uso di cuvette con cammino ottico fino a 100 mm. Risoluzione e sensibilità eccellenti
1.73016.0001 1.73017.0001 1.73018.0001