Istologia
Istologia
VWR dispone di reagenti e apparati per preparare, conservare e trattare tessuti e per tagliare e colorare sezioni.
Esistono diverse tecniche per la preparazione dei tessuti e numerosi metodi di esame. Praticamente tutti questi metodi comportano la preparazione di sezioni che vengono esaminate tramite diversi tipi di microscopia, ma nessuno di questi metodi, né alcuna tecnica di colorazione, se impiegati singolarmente, consente di visualizzare ugualmente bene tutte le cellule del tessuto. Utilizzando lo stesso campione clinico, è possibile dimostrare la morfologia tramite colorazione con tinture, le caratteristiche funzionali tramite metodi istochimici, immunologici o molecolari e l'ultrastruttura tramite microscopia elettronica. Le sezioni colorate e il tessuto incluso nei blocchi di paraffina sono caratterizzati dalla loro stabilità. In numerosi laboratori istologici, i blocchi e le preparazioni dei vetrini vengono conservati per lunghi periodi.
Consultare la sezione dedicata alla microscopia per vetrini, vetrini coprioggetto, microscopi, ecc.