Autoclavi e accessori per laboratorio
Autoclavi e accessori per laboratorio
Le autoclavi vengono utilizzate per sterilizzare le attrezzature e gli strumenti immergendoli in vapore saturo ad alta pressione.
Generalmente vengono caricate con vetreria, attrezzature, strumenti e terreni di coltura. Al giorno d'oggi le autoclavi vengono utilizzate sempre più spesso per il trattamento pre-smaltimento e la sterilizzazione dei rifiuti, ad esempio dei residui patogeni, prima dello smaltimento finale.
La gamma comprende autoclavi sia da banco che di dimensioni maggiori per laboratori, con possibilità di scelta tra caricamento dall'alto o frontale, disponibili in vari formati e di grandi marche o della linea VWR Collection.
Per la validazione dei cicli di autoclavaggio VWR offre inoltre una vasta gamma di registratori di dati e di altri accessori essenziali quali cestelli, vassoi e fogli di alluminio.