Torbidità
Torbidità
Un indicatore semplice e affidabile delle variazioni della qualità dell'acqua
La misurazione della torbidità è un test fondamentale per la qualità dell'acqua, nel monitoraggio di acque reflue e potabili, in analisi di acque industriali e altre applicazioni.
Un monitoraggio affidabile della torbidità è un componente essenziale nei processi di produzione di acqua potabile. L'importanza della misurazione di questo parametro è riconosciuta dalle organizzazioni che si occupano di salute e sicurezza pubbliche di tutto il mondo.
Una variazione improvvisa della torbidità può indicare la presenza di una fonte di inquinamento aggiuntiva (di natura biologica, organica o inorganica) o di un problema nel processo di trattamento delle acque.
Avete dubbi sulla torbidità? Non avete familiarità con questo parametro e desiderate saperne di più? Fate clic sul collegamento di seguito per scaricare l'opuscolo sugli aspetti teorici della torbidità.
Nelle applicazioni pratiche, problemi significativi possono causare interferenze ed errori che riducono l'accuratezza degli strumenti. Per garantire il corretto funzionamento dello strumento e fornire risposte con la massima precisione possibile, è importante verificare la calibrazione. Fate clic sul collegamento di seguito per scaricare l'opuscolo con le informazioni tecniche relative agli standard.
- Dettagli del prodotto
Torbidimetro da banco serie TL23, Hach
Misurazioni affidabili per gamme elevate di torbidità
Un torbidimetro che semplifica le analisi nelle più complesse applicazioni per acque reflue e industriali
  • Touchscreen a colori intuitivo e facile da usare
  • Funzionalità semplici di gestione dei dati e di esportazione
  • Risultati corretti in modo semplice
Fornito con cuvette per campioni, standard e accessori
- Dettagli del prodotto
Nuovi TIR200 VWR portatili
Test sul campo rapidi, semplici e precisi
Dall'acqua potabile alle acque reflue, per l'utilizzo con liquidi sia colorati sia incolori.
Conforme a EN ISO 7027.
- Dettagli del prodotto
Sensori di torbidità IDS, WTW - digitali e predisposti per l'uso wireless
VisoTurb® 900-P: misurazione della torbidità IDS digitale con un pratico sensore di torbidità
  • Pratico sensore di torbidità per la misurazione della torbidità nelle acque di superficie e di processo
  • Calibrazione semplice a 2 o 3 punti
  • Adatto per misurazioni multiparametriche WTW MultiLine® IDS sul campo
Gamma completa di torbidimetri
Gamma completa di standard per torbidità