Preparazione dei campioni
Preparazione dei campioni
È fondamentale ottenere risultati accurati. VWR offre un vasto assortimento di prodotti: da sistemi di macinazione e miscelazione fino a sistemi di digestione e distillazione.
  • Unità di digestione utilizzate per la determinazione di azoto, COD e tracce di metalli nell'acqua in conformità ai metodi ufficiali
  • Unità di distillazione utilizzate per la determinazione di azoto, fenolo, cianuri totali, alcool, ammonio, conservanti e anidride solforosa
  • Unità di estrazione utilizzate in numerose applicazioni, ad esempio determinazione di pesticidi, PCBS, diossine, fenoli, alogenoidi, oli e grassi