Regolamenti/normative
Standard e normative di qualità dell'acqua per acqua potabile, acque reflue, acqua industriale e di superficie.
Regolamenti/normative
Qualità dell'acqua
ISO 6059 Determinazione della durezza totale (calcio e magnesio) - Metodo titrimetrico con EDTA
ISO 6058 Determinazione del calcio - Metodo titrimetrico con EDTA
EN ISO 9963-1 Determinazione dell'alcalinità totale e composita - Parte 1
EN ISO 9963-2 Determinazione dell'alcalinità carbonatica - Parte 2
ISO 9297 Determinazione dei cloruri - Titolazione con nitrato d'argento e cromato come indicatore (metodo Mohr)
ISO 7393-1 Determinazione del cloro libero e del cloro totale - Parte 1: metodo titrimetrico con N,N-dietil-1,4-fenilendiammina
ISO 7393-2 Determinazione del cloro libero e del cloro totale - Parte 2: metodo colorimetrico con diammina N,N-dietil-1,4-fenilendiammina
ISO 15705 Determinazione del COD - Metodo Micro
ISO 6060 Determinazione del COD
ISO/CD 25814 Determinazione dell'ossigeno disciolto - Metodo elettrochimico con una sonda per ossigeno disciolto
ISO/DIS 7887 Controllo e determinazione del colore
ISO 7027 Determinazione della torbidità
ISO 10359-1 Determinazione dei fluoruri - Parte 1: metodo elettrochimico con ISE (per acque potabili o con basso livello di inquinamento)
ISO 5664 Determinazione dell'ammonio - Metodo per distillazione e titrimetria
ISO 10523 Determinazione del pH
ISO 27888 Determinazione della conducibilità
ISO 11923 Determinazione dei materiali sospesi tramite filtri in fibra di vetro