Taratura e riparazione delle pipette secondo standard ISO 17025, in accordo alle procedure ISO 8655
Taratura e riparazione delle pipette secondo standard ISO 17025, in accordo alle procedure ISO 8655
Rapido, affidabile, competente e conveniente
Il servizio di taratura multimarca offerto da VWR International PBI consente la conformità delle pipette agli standard prestazionali richiesti dalle norme ISO, GMP/GLP, FDA. 
Vantaggi:
  • Conformità agli standard ISO 17025 .
  • Procedure di taratura conformi alla norma ISO 8655
  • Offerta di protocolli di controllo, taratura e riparazione in base alle esigenze applicative del cliente
  • Processi documentati con certificazione dei risultati allo stato della consegna e dopo la manutenzione
  • Servizio multimarca valido per tutti i produttori
  • Ricambi originali del produttore 
VWR Pipette Service è svolto dai nostri tecnici qualificati dal centro servizi VWR International Netherlands, laboratorio internazionale accreditato ILAC.
La dotazione speciale di strumenti certificati di cui dispone VWR International PBI permette di offrire servizi di taratura in loco presso la sede concordata con il cliente.Il servizio in loco risulta particolarmente conveniente tanto più è numerosa la dotazione di micropipette in uso presso il laboratorio.
Sono disponibili anche servizi di calibrazione per numerosi strumenti per liquid handling e per vetreria. Richiedici informazioni.
Richiedi un’offerta
VWR, con 20 anni di esperienza nel campo della calibrazione, riparazione e manutenzione di pipette, ha sviluppato dei Piani di assicurazione pipette (PIP, Pipette Insurance Plans): dei pacchetti completi ideati appositamente per soddisfare tutte le necessità dei clienti!
VWR Light – Calibrazione e regolazione economica
Anche se le pipette richiedono calibrazioni frequenti nel corso di un anno, non è necessario sottoporle a manutenzione a ogni calibrazione. Questo piano PIP risponde efficacemente a questa necessità e può essere combinato facilmente con i piani VWR Care, VWR Eco o VWR Pro.
VWR Eco – Manutenzione preventiva e calibrazione e regolazione economiche
Se la conformità agli standard ISO costituisce un fattore secondario, il piano VWR Eco rappresenta una soluzione economica per le pipette. Con una procedura di calibrazione "As-left" di misurazioni 2*4 e da una manutenzione preventiva completa, VWR garantisce lo stato impeccabile della pipetta a un costo economico.
VWR Pro – Manutenzione preventiva e calibrazione e regolazione economiche a standard ISO8655
Come per il piano VWR Eco, questo pacchetto prevede la manutenzione preventiva completa per garantire lo stato impeccabile delle pipette. In aggiunta, viene eseguita una procedura di calibrazione "As-left" di misurazioni 3*10 a standard ISO 8655.
VWR Compliant – Piano di assicurazione completa GLP/GMP a standard ISO8655
Prima della manutenzione preventiva, viene eseguita una procedura di calibrazione "As-found" di misurazioni 3*10. Dopo tale procedura, vengono svolte le operazioni di manutenzione preventiva e la calibrazione "As-left", di misurazioni 3*10. I clienti riceveranno 2 certificati di calibrazione, uno per la procedura "As-found" e uno per la procedura "As-left".
VWR Care – Il piano ideale per pipette sempre al top
La calibrazione rappresenta uno standard per la garanzia della qualità, ma in cosa consiste la manutenzione preventiva? Il piano VWR Care è destinato a quei clienti che eseguono autonomamente e regolarmente la calibrazione delle pipette, ma che non le sottopongono a manutenzione preventiva. Il pacchetto comprende la procedura di manutenzione preventiva senza la calibrazione e consente di mantenere sempre al top le condizioni della pipetta, ma non ne garantisce la precisione e la ripetibilità entro le specifiche.
Download Brochure
Download Order Form
Tutti i nostri tecnici sono qualificati e certificati dai produttori e dal nostro centro servizi dei Paesi Bassi. Grazie alla certificazione ISO 17025, siamo in grado di offrire servizi di calibrazione in loco o, in alternativa, presso la sede del cliente. VWR è l'unica società certificata per tutti i marchi di pipette in base ai requisiti FDA, ISO e GMP/GLP.