Gascromatografia
Gascromatografia
La gascromatografia impiega una ripartizione tra la fase gassosa e la fase liquida immobilizzata funzionalizzata per ottenere la separazione. Grazie alla lunghezza delle colonne capillari, è possibile ottenere un'alta risoluzione.
La gascromatografia, gascromatografia capillare o semplicemente GC è ampiamente utilizzata nell'industria del petrolio, nei test alimentari per l'analisi dei pesticidi, nell’industria farmaceutica per la verifica dei solventi residui e in molte altre applicazioni. Viene utilizzata principalmente per l'analisi di analiti volatili o semi-volatili.
Pagine dei prodotti