Bio Chrom
Bio Chrom
Una gamma di prodotti per la purificazione di proteine, basati su diverse tecnologie collaudate, ad esempio IEX, ultrafiltrazione, dialis i e purificazione di affinità.
La tecnologia di affinità può essere utilizzata per isolare molecole specifiche da una miscela (ad es. purificazione His·Bind®), catturare una molecola ben precisa per studi di interazione (ad es. immobilizzazione su resina GST·Bind™) o rimuovere un componente da una reazione (ad es., rimozione di proteasi con i kit per scissione Cleavage Capture). Per le proteine ricombinanti, l'aggiunta di "fusion tag" tramite vettori appropriati consente di eseguire la purificazione di affinità sfruttando numerose strategie.
L'assortimento di matrici per IMAC (Immobilised Metal Affinity Chromatography, Cromatografia di affinità immobilizzata dello ione del metallo) per purificazione di proteine di fusione His·Tag® è il più completo in commercio. La scelta comprende resina His·Bind a base di agarosio, resina Ni-NTA His·Bind pre-caricata e non-filtrante, beads magnetiche di agarosio His·Mag™, colonne e cartucce rapide, a base di cellulosa e pre-caricate His·Bind e resina metacrilata His·Bind Fractogel®, per pressioni e capacità più elevate. Altre resine di affinità a base di agarosio consentono di eseguire purificazioni rapide di proteine di fusione GST·Tag™, S·Tag™ e T7·Tag®.
APRI LA SEZIONE DEDICATA ALLA PURIFICAZIONE DELLE PROTEINE NEL MICROSITO LIFE SCIENCE