Panni e tamponi per cleanroom
Panni e tamponi per cleanroom
I panni per cleanroom sono tra gli articoli di consumo più importanti nelle cleanroom e negli ambienti controllati. Sono parte integrante di un complesso processo di pulizia che rimuove i contaminanti generalmente invisibili a occhio nudo e agevola il mantenimento di una buona igiene di base, oltre a conferire un'impressione visiva di pulizia.
Per garantire una pulizia efficace, i panni per cleanroom devono essere in grado di assorbire un'ampia gamma di contaminanti superficiali nel minor tempo possibile e senza spargere ulteriori contaminanti in forma di particelle, fibre, ioni o contaminanti microbiologici.
Poiché i requisiti variano molto in funzione dell'applicazione, i panni selezionati devono essere adeguati e specifici per tale applicazione. I vari materiali e le diverse strutture dei panni, infatti, hanno un effetto importante sulle prestazioni tecniche e funzionali.
Qualità certificata
I panni del nostro partner ITW sono supportati dagli standard per il controllo di qualità più avanzati nell'industria.
ITW Texwipe è l'unico produttore di panni per uso in ambienti ISO Classe 5 o con grado di pulizia superiore certificati ISO.
Panni basan
Vi aiutiamo nella scelta dei panni adatti all'applicazione.