Aspiratori per cleanroom
Gli aspiratori industriali per cleanroom completano e supportano il "sistema di aspirazione interno" centrale. La gamma di prodotti comprende aspiratori ad alte prestazioni e accessori per diversi requisiti e applicazioni. Disponiamo della soluzione ideale sia per contaminanti liquidi, umidi o secchi sia per sostanze esplosive o chimicamente critiche.
Aspiratori per cleanroom
Capacità di aspirazione
La potenza di aspirazione ottimale degli aspiratori per camera bianca si ottiene grazie all'interazione perfetta tra motorino, flusso d'aria attraverso i dispositivi e posizione dell'efficiente sacchetto filtrante verticale. La potenza di aspirazione viene regolata in due livelli di velocità. La capacità di aspirazione di oltre 40 l/sec conferma l'interazione perfetta del motorino e della ventola (con un basso livello di rumorosità).
Filtrazione
Il parametro più importante degli aspiratori per cleanroom è la raccolta delle particelle o dei residui ultra sottili generati dal materiale recuperato, dai contaminanti e/o dal motore.
Filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) - efficienza: 99,999% su particelle piccole fino a 0,12 micron
Filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) - efficienza: 99,999% su particelle piccole fino a 0,3 micron
In genere, il filtro ULPA ad alte prestazioni viene utilizzato per i modelli per cleanroom. A causa del livello di velocità, al livello di aspirazione massimo il filtro ULPA diventa un filtro HEPA.
La filtrazione (a 4 o 5 stadi) e la posizione del filtro dipendono dal modello.
Vasta gamma di accessori:
Trappola per aghi