Cancelleria per cleanroom
Grazie a una gamma completa di carta, block notes e altri materiali per la scrittura, compatibili con le cleanroom, non esistono limitazioni per registrare e conservare dati e altre informazioni all'interno degli ambienti controllati.
Cancelleria per cleanroom
Block notes e Sticky Pad realizzati in carta speciale per cleanroom. Possibilità di scrittura su entrambi i lati. I fermablocchi di lunga durata e resistenti agevolano la scrittura negli ambienti controllati e nelle aree di produzione.
Penne speciali con impugnatura antiscivolo per semplificare la scrittura quando si indossano guanti da cleanroom. L'inchiostro delle penne (disponibile in vari colori) è permanente anche su superfici fredde e umide (ad es. sacchetti in plastica, articoli da laboratorio) e ad asciugatura rapida, non sbava e può essere cancellato strofinandolo.