Occhiali di sicurezza per cleanroom
Scelta tra occhiali monouso e sterilizzati a raggi gamma o EtO. Autoclavabili o VHP riutilizzabili.
Ideati tenendo conto delle procedure operative standard (SOP) e degli operatori, nelle versioni monouso e riutilizzabili, i nostri occhiali per cleanroom o ambiente controllato sono realizzati in materiali resistenti, comodi e leggeri in diversi stili.
Occhiali di sicurezza per cleanroom
Sia gli occhiali autoclavabili che quelli monouso sono dotati di rivestimento antiappannamento, lenti correttive rinforzate e sistema di ventilazione indiretta. Sono adatti per operatori che portano gli occhiali e sono assolutamente privi di lattice. Per garantirne l'altissima qualità, ciascun paio di occhiali monouso sterili viene ispezionato singolarmente ed è idoneo per forniture mediche, dispositivi di protezione individuale o per qualsiasi contesto in cui sono richiesti occhiali di protezione.