Tappetini e rivestimenti per pavimento per cleanroom
Tappetini e rivestimenti speciali per pavimenti per la raccolta di polvere e particelle, per prevenire le contaminazioni in cleanroom.
Tappetini e rivestimenti per pavimento per cleanroom Le particelle tendono generalmente a depositarsi sulle superfici piatte, a causa dei fattori di adesione che variano all'interno della cleanroom e che sono fortemente influenzati dalle caratteristiche del flusso d'aria. Il pavimento è il punto finale su cui si depositano le particelle o su cui restano intrappolate come contaminazione raccolta.
I tappetini adesivi, permanenti e i rivestimenti speciali per pavimento sono fondamentali per controllare la contaminazione da particelle davanti alla cleanroom. Per un controllo efficace e ottimale della contaminazione nelle cleanroom e negli ambienti controllati, è fortemente consigliato l'uso combinato di tappetini permanenti, rivestimenti speciali per pavimenti e tappetini adesivi.