Guanti e copridita per cleanroom
test test
Nelle cleanroom vengono utilizzati guanti e copridita per proteggere prodotti delicati e operatori dalle contaminazioni.
Guanti e copridita per cleanroom basan offre un'ampia gamma di guanti per cleanroom con tipologie adatte alle varie necessità funzionali: per forniture mediche, protezione personale o ambienti controllati. I requisiti di prestazione quale capacità di presa, comodità e lunghezza variano e determinano la scelta dei guanti per le varie applicazioni.
I guanti sterili e non sterili compatibili con cleanroom ISO Classe 4 e 5 (ideali soprattutto in applicazioni Life Science) offrono la massima comodità, resistenza e sensibilità tattile. 
Si consiglia fortemente di testare i guanti in applicazioni pratiche prima di scegliere un modello specifico.
Il nostro consiglio:
Guanti in tessuto come sottoguanti, per ridurre la sudorazione quando si indossano guanti per camera bianca sterili in lattici e nitrile.
Polsini a fascia
Polsini a fascia per un'efficace tenuta tra guanti e indumenti per camera bianca.