Arredi per cleanroom
Lo spazio è estremamente prezioso nelle cleanroom, in cui ogni metro quadro ha un notevole valore. Di conseguenza, non esistono soluzioni o dimensioni standard.
Gli arredi in acciaio inox per cleanroom, elettricamente conduttivi, sono supporti verticali con superfici solide e piani orizzontali perforati per ridurre il disturbo del flusso laminare verticale. Spostamento e pulizia degli arredi facilitati. I fori nei piani hanno un diametro di 8–10 mm e sono smussati su entrambi i lati.
Servizio basan
Offriamo ai nostri clienti il supporto per la pianificazione degli spogliatoi e per la (ri)costruzione di camere di compensazione per il personale.