Cromatografia su strato sottile (TLC)
Cromatografia su strato sottile (TLC)
La cromatografia su strato sottile (TLC) e la cromatografia su strato sottile ad elevate prestazioni (HPTLC), è in riferimento alla cromatografia planare, una tecnica sfruttata a livello mondiale e che si distingue per versatilità, affidabilità e convenienza.
 La cromatografia su strato sottile offre:
  • Versatilità eccezionale
  • Metodo di separazione economico senza uso di strumenti sofisticati
  • Possibilità di lavorare contemporaneamente campioni multipli (fino a 72) in condizioni identiche
  • Valutazione visuale simultanea di tutti i campioni e dei loro componenti 
  • Preparazione semplificata del campione grazie all'uso esclusivo della fase stazionaria