Soluzioni tampone, standard secondari
Fornitore: VWR Chemicals
  • Soluzione standard a 25 °C conforme a DIN 17025
  • Accuratezza: ±0,010 unità di pH (tranne il tampone 12.454 con precisione 0,050)
  • Tracciabilità a standard NIST completa per la calibrazione ottimale del pH
  • Fornito con certificato di analisi dettagliato
  • Dati di dipendenza dalla temperatura stampati sulle etichette con numero di lotto e data di scadenza
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Valore pH Accuratezza pH Temperatura di riferimento Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità