Puntali con filtro
Fornitore: VWR Collection
Questi puntali sono realizzati al 100% in puro PP vergine di grado medico di alta qualità. Realizzati tramite stampi di altissima qualità, i puntali possono essere utilizzati quando le operazioni da svolgere richiedono standard più elevati. I prodotti sterili sono testati per la contaminazione da endotossine (pirogeni) e certificati in base agli standard USP. Le resine sono pretestate per la contaminazione da metalli. Certificati su file per numero di lotto per tutti i risultati dei test.
  • Una guarnizione più ampia garantisce una tenuta facile e uniforme dei puntali senza perdite, su pipette sia nuove che vecchie
  • Garantiti esenti da DNA, DNasi/RNasi, endotossine e metalli pesanti rilevabili
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bulk
Stile punta Volume Sterili Lunghezza Compatibilità Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
UltraFine™, lunghi 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Sfuso 1.000 732-0565
UltraFine™, graduati 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Sfuso 1.000 732-0561
Bevel Point™, graduati 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Sfuso 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Sfuso 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Sfuso 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Sfuso 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Sfuso 1.000 732-0571
Bevel Point™, foro largo 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Sfuso 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Sfuso 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Sfuso 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Sfuso 1.000 732-0532
In rack
Stile punta Volume Sterili Lunghezza Compatibilità Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
UltraFine™, lunghi 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 rack da 96 960 732-0542
UltraFine™, graduati 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 rack da 96 1.152 732-0515
Bevel Point™, graduati 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 rack da 96 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 rack da 96 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 rack da 96 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 rack da 96 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 rack da 96 960 732-0529
Bevel Point™, foro largo 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 rack da 96 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 rack da 96 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 rack da 96 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 rack da 96 576 732-0533
In rack,sterili
Stile punta Volume Sterili Lunghezza Compatibilità Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
UltraFine™, lunghi 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 rack da 96 960 732-0543
UltraFine™, graduati 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 rack da 96 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 Rack da 96 e 192 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 rack da 96 960 732-1100
Bevel Point™, graduati 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 rack da 96 960 732-0519
UltraFine™, graduati 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 rack da 96 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 rack da 96 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 rack da 192 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 rack da 96 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, graduati 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 rack da 96 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 rack da 96 960 732-1103
Bevel Point™, graduati 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 rack da 96 960 732-1102
UltraFine™, lunghi 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 rack da 96 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 rack da 96 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 rack da 192 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 rack da 96 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 Rack da 96 e 192 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 rack da 96 960 732-0541
UltraFine™, lunghi 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 rack da 96 576 732-0610
Bevel Point™, foro largo 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 rack da 96 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 rack da 96 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, lunghi 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 rack da 96 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 Rack da 96 e 192 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 rack da 96 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 rack da 96 576 732-0534
A foro largo 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 rack da 96 576 613-0752
Barriera anti-aerosol 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 rack da 96 576 613-0753
Tipo Sartorius® 1250 µl + 88,90 mm - 6 rack da 96 576 732-2894
Ricarica Pak Rak™
Stile punta Volume Sterili Compatibilità Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
UltraFine™, graduati 0,1 - 10 µl - AF1 Sistema di ricarica 864 732-0563
Ricarica Pak Rak™ Express
Stile punta Volume Sterili Compatibilità Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
UltraFine™, graduati 0,1 - 10 µl - AF1 Ricarica Pak Rak™ Express 864 732-0564
Sterile, confezionato singolarmente
Stile punta Volume Sterili Lunghezza Compatibilità Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
UltraFine™, lunghi 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Singolo 200 732-0566
UltraFine™, graduati 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Singolo 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Singolo 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Singolo 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Singolo 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Singolo 200 732-0572
Bevel Point™, foro largo 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Singolo 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Singolo 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Singolo 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Singolo 200 732-0531
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità