Campionatori microbiologico d'aria, SAS Super ISO (Surface Air System)
Fornitore: VWR Collection
SAS Super è un sistema completo per il campionamento microbiologico dell'aria basato sul principio dell'impatto su agar. Derivati dallo strumento SAS Super utilizzato a bordo della “International Space Station”, SAS Super ISO 100 e SAS Super ISO 180 sono stati espressamente studiati per le esigenze dei settori farmaceutico e ospedaliero. Portatili e facilmente posizionabili funzionano mediante batterie a lunga autonomia ricaricabili. Differenziati dalla portata costante di campionamento dell’aria scelta in base all’applicazione, SAS Super ISO 100 e SAS Super ISO 180 consentono campionamenti continui o sequenziali da pochi minuti a diverse ore. I dati possono essere memorizzabili sia sullo strumento SAS Super sia su un qualsiasi PC remoto.
  • Progettato per evitare ogni turbolenza nel flusso di aria unidirezionale e nella riaspirazione dell'aria campionata in conformità alle specifiche ISO
  • Completamente conforme agli standard internazionali (ISO 14698 e USP 1116 Pharmacopeia)
  • Soluzioni per velocizzare le operazioni e abbattere i costi
  • Tutti i manuali sono disponibili su chiave USB
  • Manuale di istruzioni disponibili in 6 diverse lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese)
Informazioni per l'ordine: Carica batteria e testata devono essere ordinati separatamente.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Campionatore d'aria SAS Super ISO 100 per piastre a contatto 1 710-0871
Campionatore d'aria SAS Super ISO 100 per piastre Petri 1 710-0869
Campionatore d'aria SAS Super ISO 180 per piastre a contatto 1 710-0872
Campionatore d'aria SAS Super ISO 180 per piastre Petri 1 710-0870
Specifiche
Modello SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Portata d'aria 100 l/min 180 l/min
Testa di campionamento Alluminio, acciaio inox o plastica (pronta per l'uso, certificata)
L×P×A (mm) 120×125×275
Peso (kg) 1,8
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione L×P×A Conf Per Codice catalogo VWR Quantità
Valigetta di trasporto morbida - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0896
Valigetta di trasporto in alluminio - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0875
Stativo da pavimento - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-1857
Manuale OQ - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0956
Testata di aspirazione in acciaio inox per piastre a contatto, Ø 55 mm - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0880
Testata di aspirazione in acciaio inox per piastre Petri, Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0878
Testata e adattatore in acciaio inox per piastre Petri, Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0877
Testata di aspirazione in alluminio per piastre a contatto, Ø 55 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0892
Testata e adattatore in alluminio per piastre Petri, Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100, SAS Super ISO 180, DUO SAS Super 360 710-0879
Testata monouso sterile Daily-Head per capsule di Petri, Ø 90 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0891
Camera di aspirazione per piastre a contatto da 55 mm (senza testa) - 1 SAS Super Isolator 710-0947
Camera di aspirazione per piastre di Petri da 90 mm (senza testa) - 1 SAS Super Isolator 710-0948
Caricabatterie con spina universale - 1 SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 710-0993
Dispositivo di download per 710-0970 - 1 SAS Super ISO 710-0971
Manico in acciaio inossidabile - 1 - 113-8186
Manuale IQ, OQ, PQ - 1 SAS Super Isolator 710-0954
Sistema di trasporto di sicurezza 184×368×171 mm 1 - 113-8185
Software per il download dei dati - 1 SAS Super ISO 710-0970
Supporto in acciaio inox per tavolo e parete - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0963
Telecomando a infrarossi - 1 SAS Super ISO 710-0969
Testata monouso sterile Daily-Head per piastre a contatto, 55 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0890
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità