Stereomicroscopi con zoom, Stemi 305
Fornitore: Zeiss
Stereomicroscopi Greenough Stemi 305 per didattica, laboratori o ambienti di produzione industriale.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
For any applications in education, laboratories or industrial production environments.
Ordering information: Eyepieces are included.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Modello Tipo Ingrandimento Illuminazione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Stereomicroscopio binoculare con zoom, Stemi 305 EDU Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED 1 630-2624
For episcopy only Stemi 305 Mat Binoculare 8× - 40× LED 1 630-2626
With rotatable and slidable mirror Stemi 305 Lab Binoculare 8× - 40× LED 1 630-2625
Specifiche
Oculari WF 10×/23
Tecnica di contrasto Campo chiaro e campo scuro
Zoom 5:1
Messa a fuoco Comando coassiale macro e micro
Tavolino Piatto
Fotocamera 1,2 MP (Wi-Fi) 1,2 MP
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità