Registratori di dati USB multiuso, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Fornitore: Ebro
Questi registratori di dati facili da usare con collegamento USB monitorano la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e la conservazione di articoli sensibili come farmaci, alimenti, sieri, ecc. Non richiedono un'interfaccia per la programmazione o la lettura. È possibile generare automaticamente un report in formato PDF senza alcun software. Questa gamma di registratori di dati è destinata a beni soggetti a HACCP/IFS o altri beni deperibili. Questi registratori di temperatura con collegamento USB non richiedono interfaccia per la programmazione o la lettura. È possibile generare automaticamente un report in formato PDF senza alcun software.
  • Connettore USB, nessun software richiesto
  • Report in PDF automatici
  • Indicazione dello stato di allarme tramite LED lampeggiante rosso
  • Modalità di misurazione: misurazione continua, avvio/arresto, misurazione fino all'esaurimento della memoria, avvio con pressione di un tasto
  • Frequenza di campionamento: 1 min - 24 h
I registratori possono essere programmati mediante lo strumento gratuito disponibile sul sito Web www.ebi300.com. Tutto ciò che occorre per programmare il registratore e valutare i dati è un PC con accesso a Internet e un lettore PDF. L'alloggiamento è robusto e impermeabile (IP 65).
* Internal
** External
*** Between 10% r...90 rH and 5% for the remaining measurement range
A norma FDA 21 CFR Part 11, DIN EN 12830 e ATP
Informazioni per l'ordine: con una batteria con durata due anni. Certificato di calibrazione incluso.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Range di misura Risoluzione Capacità memoria L×P×A Conf Codice catalogo VWR Quantità
Registratore di dati USB multiuso, versione standard, EBI300 Temp : − 30...+ 70 °C 0,1 °C 40.000 valori 80×33×14 mm 1 620-1815
Registratore di temperatura USB multiuso con sonda di temperatura esterna di precisione, EBI300 TE all'interno: − 30...+ 70 °C
all'esterno: − 30...+ 75 °C
0,1 °C 40.000 valori 129×33×14 mm 1 620-2366
Registratore di dati multiuso USB, con sonda per umidità e temperatura esterna, EBI300 TH Temp : − 30...+ 70 °C
Humidity: ± 3 % between 10% r...90 rH and 5% for the remaining measurement range
Temp: 0,1 °C
Humidity: 0,1 rH
40.000 valori 91×33×14 mm 1 620-2365
Sonda
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sonda di ricambio esterna per EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300 1 620-1860
Specifiche
Modello EBI 300 EBI 300 TE EBI 300 TH
Allarme 2 limiti
Sensore NTC NTC, in acciaio inossidabile, L×Ø: 50×4 mm, a punta
Cavo: 1 m, in PTFE, impermeabile, resistente agli oli, idonei al contatto con alimenti
Capacitivo
Batteria Pila a bottone al litio (CR 2450), 3 V (durata circa 2 anni)
Display Valore, MIN/MAX, fino all'esaurimento della memoria, accensione/spegnimento allarme
Ritardo di avvio 72 h
Classe di protezione IP 65 IP 66
Accuratezza ±0,5 °C (−20...+40 °C)
±0,8 °C per il range di misurazione restante
Interna ed esterna: ±0,5 °C (−20...+40 °C)
Interna ed esterna: ±0,8 °C per il range di misurazione restante
Interna: ±0,5 °C (−20...+40 °C)
Interna: ±0,8 °C per il range di misurazione restante
Esterna: ±0,5 °C (−20...+40 °C)
Esterna: ±1,0 per il range di misurazione restante
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Supporto a parete 1 620-1859
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità