Dalogger compatto di temperatura e umidità
Fornitore: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
Questo registratore compatto con un alto livello di protezione IP offre un'elevata capacità di memorizzazione e una funzione di massimo/minimo/media statistica. Sensore di umidità interna e sensore di temperatura NTC.
  • Elevata precisione
  • Display LCD nitido con allarmi visivi
  • Software per PC HW4-lite per programmazione e analisi
Struttura con classe di protezione IP 67. A norma FDA CFR 21 Part 11/GAMP 5.
Informazioni per l'ordine: il set comprende batteria CR2 di lunga durata, certificato di funzione e calibrazione e chiave di licenza per software HW4-lite.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Range di misura Accuratezza Capacità memoria L×P×A Peso Conf Codice catalogo VWR Quantità
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH ±0,3 °C; ±3,0% UR 2×16.000 valori 90×60×23 mm 85 g 1 620-2364
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità