Densimetro portatile, Densito 30PX
Fornitore: Mettler-Toledo
Per misurare la densità dei liquidi, questo strumento utilizza il metodo del corpo oscillante. Semplice da utilizzare: immergere la provetta con il campione, premere l'interruttore e leggere il risultato finale espresso direttamente nell'unità di misura desiderata, come SG (gravità specifica), gradi API, gradi Brix (%), percentuale di H₂S0₄, gradi Baumé e molti altri.
  • Campionamento semplice e risultati in pochi secondi
  • Ampia scelta di unità di misura tra cui densità, SG e gradi Brix
  • Possibilità di memorizzare fino a 1100 risultati
  • Trasferimenti alla stampante o al PC tramite infrarossi
  • Il display retroilluminato a matrice di punti offre letture chiare con data e ora
La velocità di campionamento può essere regolata in base all'operazione da compiere: lenta per i campioni viscosi per evitare la formazione di bolle d'aria, molto rapida per un lavaggio efficiente della cella.
Inoltre, per i campioni ad elevata viscosità è possibile utilizzare una siringa esterna; ciò significa che è possibile testare un'ampia varietà di campioni.
Densito, non solo misura la temperatura del campione accuratamente, ma consente di scegliere un coefficiente di compensazione della temperatura prima di ogni misura. È possibile memorizzare fino a 1100 risultati, l'identificativo del campione, la temperatura e/o i coefficienti di temperatura per poi trasferirli alla stampante o al PC attraverso l'interfaccia ad infrarossi integrata.
Informazioni per l'ordine: fornito completo di borsa di trasporto, CD guida, batterie e standard di calibrazione
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrizione Modello Range di misura Conf Codice catalogo VWR Quantità
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Specifiche
Temperatura - range (°C) 5...40
Risoluzione della temperatura 0,1 °C
Capacità memoria 1100 values
Peso 360 g
Peso (g) 360
Accuratezza ±0,001 g/cm³
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Standard di densità dell'acqua, 0,998 g/cm³, certificato a 20 °C, incertezza (tipica) 0,001 g/cm³, sacchetti da 3 ml 10 614-1802
Tubo di campionamento con rondella 1 614-1593
Vite di fissaggio per provette per campioni 1 METT51324404
Adattatore per siringa esterna 1 614-1592
Completo di pompa di campionamento 1 614-1594
Adattatore infrarossi / RS232 DB9M 1 635-0117
Copertura protettiva 1 614-0236
Software, sistema per rifrattometria e densità diretta LabX® per il download dei dati su PC 1 METT51324103
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità